Flachkopf-Mopps für viele verschiedene Oberflächen
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/NovaSnap_on_Floor_Micronova_200.jpg)
Die für viele verschiedenen Oberflächen geeigneten Mopps für Reinräume sind ideal für aseptische und kontrollierte Umgebungen, Böden, Wände, Decken, Fenster und andere Oberflächen.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/M-Zone_FlatMop_micronova_200.jpg)
MZone™ FlatMop™ Moppbezüge für viele verschiedene Oberflächen
Die aufsteckbaren Flachkopf-Moppbezüge eignen sich hervorragend für die Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte im Reinraum. Dieser Mopp gleitet einfach und sicher auf die Adapter, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/SlideMop_micronova_200.jpg)
SlideMop™ Bezüge für Flachkopf-Mopps
SlideMop ist ein berührungsarmes Moppsystem mit zusammenklappbaren Platten, die einfach in den gesteppten Moppbezug gleiten. SlideMop rastet mit seinem mühelosen Auf- und Abwärtsschiebesystem ein und lässt sich per Knopfdruck lösen.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/SlimLine_mop_micronova_200.jpg)
SlimLine™ Flachkopf-Moppbezüge
SlimLine Moppbezüge lassen sich mithilfe eines Gummibandes einfach und sicher am SlimLine Mopp befestigen. Dieser Mopp ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Desinfektion bis zur schnellen Reinigung.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/SnapMop_micronova_200.jpg)
SnapMop™ Flachkopf-Moppbezüge
SnapMop Bezüge sind leichte, aufsteckbare Moppbezüge mit einer Innenseite aus Urethanschaum. Sie sind für die effektive Reinigung und Desinfektion im Reinraum konzipiert. Die Druckknöpfe sorgen für eine sichere Verwendung mit dem LyoTool™ und dem Tank Tool™.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/T-Mop_micronova_200.jpg)
T-Mop™ Bezogene Schwamm-Mopps
T-Mop Reinraum-Bezüge sind abgerundete, bezogene Schwämme mit Druckknöpfen, die über den um 180° drehbaren T-Mop Adapter passen, um mühelos über Decken, Wände und weiche Wände zu rollen und auch schwierige Ecken, enge Räume und unter Geräten zu reinigen.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/NovaSnap_micronova_200.jpg)
NovaSnap™ Flachkopf-Moppbezüge
Der NovaSnap-Flachkopf-Mopp mit glatter, gestrickter Polyester- oder Mikrofaser-Reinigungsoberfläche setzt für mehr Sauberkeit und bessere Ergonomie auf einen Clip, der leicht einrastet und einfach wieder gelöst werden kann.