Eimer, Wagen und Auswringer für eine effiziente Reinigung
Die so wichtige Reinigung hängt stark von der Verwendung der richtigen Werkzeuge ab. Die Auswahl an Wagen, Eimerkonfigurationen und Auswringern von Micronova gewährleistet die korrekte Anwendung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln und bietet gleichzeitig mehr Möglichkeiten für sauberes Nachspülen.
BucketBinder™ Mehreimer-Systeme
Das BucketBinder™ Mehreimer-System ist ein kosteneffizientes, ergonomisches und einfaches Mehreimer-Systeme, das sperrige Wagen und Gestelle überflüssig macht. Das System lässt sich leicht zerlegen und bietet eine einfachere Reinigung und Lagerung – sowohl in kleinen als auch in großen kontrollierten Umgebungen und im sterilen Kernlager.
Slim T™ Eimer
Rechteckige Eimer mit einer Innenbreite von 19 Zoll zur Verwendung mit einer Vielzahl von Flachkopf- und String-Mopps in kontrollierten Umgebungen mit und ohne Rollen. Die Eimer sind autoklavierbar.
Slim T™ Doppeleimer-Wagen
Ein flacher Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl, der die Reinigungseimer (im Lieferumfang enthalten) sicher und leicht transportiert und sich hervorragend manövrieren lässt. Die Eimer sind in Edelstahl oder Polyproylen erhältlich.
SlimLine™ Wagensysteme aus Edelstahl
Ein strapazierfähiges Wagensystem aus elektropoliertem Edelstahl für den Rahmen, die optionale Wringstange und drei Grip-It-Halterungen zur einfachen Aufbewahrung und zum Austausch von Stielen und Mopp-Köpfen. Erhältlich als Doppel- oder Dreifach-Eimersystem.
MegaWringer™ Auswringer für Flachkopf-Mopps
Ein einzigartiges ergonomisches Design, bei dem der Mopp-Stiel einen nach unten gerichteten Auswringdruck ausübt, um Flachkopf-Mopps mit minimalem Kraftaufwand effizient auszuwringen. Ideal für das gleichmäßige Auswringen von Flachkopf-Mopps und zum Schutz vor Handgelenks- und Rückenschmerzen der Bediener.