String-Moppsysteme für Fußböden
String-Mopps für Fußböden sind für hohe Saugfähigkeit und Sauberkeit konzipiert und aus Polyester, Mikrofaser, Polycellulose sowie weiteren fusselarmen Moppmaterialien erhältlich.
M-Zone™ MegaSorb™ Mikrofaser-String-Mopp
Dieser hochsaugfähige Mopp kombiniert die Reinigungswirkung von Mikrofaser mit der Leichtigkeit eines geschlauften String-Mopps. Die getufteten Fäden bestehen aus Polyester- und Nylonfilamenten, die sowohl Flüssigkeiten als auch winzige Partikel aufnehmen können und gleichzeitig fusselarm und damit für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen geeignet sind.
NovaSorb™ PolyCellulose™ String-Mopp
Ein preiswerter, hoch saugfähiger und leichter Mopp mit flachen Fäden, der sich ideal für den einmaligen Gebrauch eignet. Er besteht aus einer Mischung aus Polyester und Zellulose, die eine bessere Leistung bietet als Baumwolle und Viskose.
NovaKnit™ Polyester-String-Mopp aus Rundstrick
Ein saugfähiger String-Mopp aus Rundstrick für die Reinigung und Desinfektion in kontrollierten und kritischen Umgebungen. Die robuste Konstruktion und die geschlauften Enden schützen vor Fusseln – auch nach mehreren Wäschen.
PharmaPly™ String-Mopp aus Polyester-Zellulose mit gedrehten Fäden
Ein leichter Mopp mit gedrehten Fäden, ideal für die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen mit hoher Saugfähigkeit. Die Mischung aus Polyester und Zellulose macht den Mopp zu einer preiswerten Option für kontrollierte Umgebungen.