Flathead mop covers and hardware, Slimline™
Lieferant: MICRONOVA
SLSC6-9 SLSC6-14 SLSC6-18 SLSC6-14IR SLSC6AA-14 SLSC6-9IR SLSC6-18IR SMC6-30B
129-0550EA 55.3 CHF
129-0550 129-0548 129-0549 129-0247 129-0636 129-0630 129-0629 MICRSMC6-30B
Flathead mop covers and hardware, Slimline™
Mopps
Die Mopps besitzen eine Polyurethan-Basis, die mit Polyestergewebe bezogen ist. Der Bezug kann gewaschen und autoklaviert werden. Dieser wird mittels Adapter/Schnellkupplung an einen Universal-Edelstahlstiel befestigt.
  • Covers are easy to change and fit securely over mop frame
  • Fully encased Urethane Foam layer for ample disinfectant dispersal
  • Single-ply covers available without foam interior
  • Fits on QPSL plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Suitable for use with strong disinfectants and repeated autoclaving
The Micronova Slimline™ Flat Head MopMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Abfallreduzierend