Spezialbürsten für Laborgeräte und Prozessausrüstung
Bürsten sind unverzichtbar für die Reinigung von Gegenständen mit kleinem Durchmesser, Prozessausrüstung, tragbaren Tanks und Lagerbehältern. Mit einem robusten Sortiment an Ausführungen und Größen, einschließlich flexibler Edelstahl- oder Polypropylenkerne, und Durchmessern von 1/4 Zoll bis 5 Zoll, erfüllen Bürsten von Micronova die Herausforderungen in Labor und Produktion.
Flaschenbürste
Farbcodierte Bürsten mit steifen Polyesterborsten und Griffen aus Polypropylen für Prozessausrüstung und -teile. BPA-freies Basisharz, FDA-genehmigte Konstruktionsmaterialien.
Zylinderbürste
Kuppelförmige, leichte und dennoch haltbare Bürste mit Polyesterborsten. Lässt sich für eine größere Reichweite an den Griffen mit Gewinde befestigen. BPA-freies Basisharz, FDA-genehmigte Konstruktionsmaterialien.
Kesselvürste
Länglich geformte, leichte und haltbare Bürste. Lässt sich an Gewindestielen befestigen. Polyesterborsten, BPA-freies Basisharz, FDA-genehmigte Konstruktionsmaterialien.
Ventilbürste
Bürste mit großem Durchmesser und strapazierfähigen Polyesterborsten mit einem Griff aus Polypropylen. Hervorragend geeignet für Schüsseln und kleine Gefäße. BPA-freies Basisharz, FDA-genehmigte Konstruktionsmaterialien.
FlexBrush™ gebogene Bürste
Eine hakenförmige Bürste aus Nylonborsten mit einem Kern aus Edelstahl. Der flexible Kern ermöglicht es dem Benutzer, die Bürste für maßgeschneiderte Anwendungen zu formen, z. B. für Überkopf-Rohrleitungen und das Innere von Geräten. Lässt sich an Gewindestielen befestigen.
Rohrbürste aus Kunststoff
Rohrbürsten aus 100 % Polypropylen. Ideal für die Reinigung von fein polierten Edelstahlteilen oder Rohren ohne Kratzer. Flexibler Kern, der durch abgewinkelte Rohrleitungen und Armaturen gleitet.
Drahtbürsten aus Edelstahl
Langlebige Drahtbürsten aus Edelstahl mit Nylonborsten. Erhältlich in Durchmessern von 1/4 bis 2 Zoll und Längen von 12 bis 72 Zoll.
Abflussbürste
Austauschbarer Bürstenkopf mit steifen schwarzen Borsten und Kunststoffgriff mit Gewinde, der speziell für die Reinigung von Bodenabläufen entwickelt und gekennzeichnet wurde.