Beschriftungsartikel für eine makellose Dokumentation
Gute Dokumentationspraktiken sind in kontrollierten Umgebungen unabdingbar. Von Stiften mit natriumarmer Tinte für Aufzeichnungen in der Elektronik-/Halbleiterindustrie bis hin zu bestrahlten Markern für die Kennzeichnung von Kunststoff, Glas und Papier in aseptischen Bereichen und RABS – das Sortiment an Stiften und Verpackungskonfigurationen von Micronova erfüllt die meisten Anforderungen im Labor und der Produktion. Alle Beschriftungsartikel sind für den Einsatz in aseptischen Umgebungen gammabestrahlt erhältlich.
Reinraum-Kugelschreiber mit Kappe
Kugelschreiber für Reinräume mit natriumarmer, unlöschbarer Tinte und einem speziellen Schaft aus hochdichtem Polypropylen, der die Partikelbildung begrenzt. Erhältlich in schwarz, blau oder rot. Die Fässer sind beständig gegen IPA-, Bleichmittel- oder Phenol-Wischtücher.
Druckkugelschreiber für Reinräume
Druckkugelschreiber mit unlöschbarer, natriumarmer Tinte und einem Schaft aus hochdichtem Polypropylen. Mit einer leicht einrastenden, einziehbaren Feder für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen. Beständig gegen IPA, Bleichmittel und Wischtücher mit Desinfektionsmitteln. Mit schwarzer oder blauer Tinte.
IPA-beständige LabMarkers™
Permanentmarker mit feiner Spitze und isopropylalkoholbeständiger Tinte, die auf Glas, Metall oder Porzellan nicht verschmiert, aber mit Seife abgewaschen werden kann. Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen und eignet sich hervorragend für Plastikbeutel und Einweg-Laborgeräte.
Bestrahlte Sharpie® Marker mit feiner Spitze
Der ursprüngliche Standard-Permanentmarker in Stiftform, geeignet für aseptische ISO-5- und andere saubere Produktionsbereiche. Die Tinte auf Alkoholbasis ist lichtecht und wasserfest. Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen, Plastikbeuteln und Einweg-Laborartikeln. Erhältlich mit Kappe oder einziehbar und in roter, blauer oder schwarzer Tinte.
UltraFine bestrahlter wischfester Marker
Die dünnste permanente Linie (0,3 mm), gepaart mit einer langen Feder und schnell trocknender Tinte, bietet einen Marker, der sich ideal für Laborproben und Objektträger sowie zum Schreiben in beengten Räumen eignet. Die Tinte ist darüber hinaus schnell trocknend und wischfest. Schreibt gut auf Glas, Kunststoff und Papier.