J.T.Baker® Roboterspitzen
Carousel
J.T.Baker® Roboterspitzen und -platten
J.T.Baker® Die hochwertigen Roboterspitzen und -platten sind Zubehör für das automatische Liquid Handling. Sie sind für die Verwendung mit den am häufigsten verwendeten robotergestützten Arbeitsstationen von Drittanbietern ausgelegt. Roboterspitzen unterliegen engeren Toleranzen als Spitzen für Handpipetten. Als Zubehör für Automatisierungsplattformen können sie auch mehr Effizienz und geringere Kosten bieten. J.T.Baker® Roboterspitzen und -platten können dazu beitragen, die Effizienz eines Labors zu steigern und die Kosten zu senken, indem die zeitaufwändige Aufgabe des Pipettierens von Flüssigkeiten an ein Robotermodul übergeben wird.
Sichern Sie sich das Whitepaper „Quality & Precision at Every Step“ (Qualität und Präzision in jedem Schritt)J.T.Baker® Roboterspitzen mit IVD-Kennzeichnung
Eine Auswahl von J.T.Baker® Roboterspitzen für in-vitro-diagnostische Anwendungen beim Menschen, geeignet für die Verwendung auf gängigen Roboterplattformen, erhältlich mit der Kennzeichnung CE-IVD!
NEU – J.T.Baker® Roboterspitzen vom Typ HT 2
J.T.Baker® Roboterspitzen vom Typ HT 2 eignen sich für Roboterinstrumente von Drittanbietern wie Hamilton Microstar, Nimbus sowie weitere Roboterinstrumente, die den Pipettierkopf CO-RE oder CO-RE II von Hamilton verwenden.
Präzise Ergebnisse. Weniger Ausfallzeiten.
Unsere J.T.Baker® Robotikspitzen wurden optimiert für einen besseren Abwurf, und können selbst kleinste Volumina mit hoher Präzision und ohne Kontaminationen dosieren. Die speziell für die gängigsten Pipettierroboter konzipierten Spitzen sind ab sofort in verschiedenen Größen erhältlich.
Die leitfähigen und transparenten Spitzen von J.T.Baker® sind für eine Vielzahl von Applikationen geeignet, und werden weltweit von Life Science und diagnostischen Laboren eingesetzt. Die Spitzen können über unsere marktführende, globale E-Commmerce-Plattform vwr.com einfach und bequem bestellt werden.
Merkmale der Roboterspitzen von J.T. Baker:
J.T. Baker ist eine der führenden Marken für Roboterspitzen, die von Avantor angeboten werden. Einige ihrer wichtigsten Merkmale sind:
- Hochpräzises und kontaminationsfreies Arbeiten- Eignung für die gängigsten Pipettierroboter
- Technik, die sich an den höchsten Produktionsstandards orientiert
- Vielseitigkeit – für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Roboterspitzen sind eine Schlüsselkomponente in vielen biowissenschaftlichen und diagnostischen Laboren weltweit. Über Avantor sind die J.T. Baker Robotikspitzen global verfügbar.
-
Kostenlose Muster von Spitzen anfordern
Testen Sie die Performance unserer J.T.Baker Spitzen in Ihren Pipettierrobotern. Wählen Sie aus einer Auswahl von Filterspitzen oder filterlosen Spitzen aus, die für verschiedene Plattformen geeignet sind.
-
„Qualität und Präzision bei jedem Schritt" Whitepaper
Erfahren Sie, wie die J.T.Baker Robotikspitzen von Beginn an einen streng kontrollierten, vollautomatischen Herstellungsprozess durchlaufen, um die Qualität und Genauigkeit jeder hergestellten Spitze zu gewährleisten.
-
Video zum Herstellungsprozess unserer J.T.Baker Spitzen
Entdecken Sie, wie fortschrittliche automatisierte Fertigung, strenge Qualitätskontrollprozesse und Hochgeschwindigkeits-Videoinspektion die Produktion von Millionen von J.T.Baker Robotikspitzen jeden Monat ermöglichen.
Produkthighlights
J.T.Baker® leitfähige Robotikspitzen
Mit den leitfähigen Robotikspitzen von J.T.Baker können selbst kleinste Volumina höchstpräzise und kontaminationsfrei pipettiert werden. Die Eigenschaft der Spitzen die Leitfähigkeit zu detektieren, ermöglicht dem Robotersystem das Monitoring des Flüssigkeitsstands, wodurch ein minimales Eintauchen in die Probe ermöglicht wird.
- Hergestellt unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 8)
- Hochmoderne Qualitätskontrolle
- Ideal für Hochdurchsatzanalysen
- Barcodierte Trays für eine automatische Identifizierung (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Erhältlich mit oder ohne Filter
J.T.Baker® Multiwell Platten
Die J.T.Baker Multiwell Platten werden nach strengen Qualitätskontrollverfahren im selben Werk hergestellt, in dem auch die JT Baker Robotikspitzen produziert werden. Damit erleichtern wir Klinikern und Forschern die Laborverbrauchsmaterialien, die sie für ihre Laborroboter und Liquid-Handling-Systeme benötigen, aus einer Hand zu beziehen.
- Die Mehrzahl der Platten entspricht dem ANSI/SLAS 1-2004 Standard für Mikroplattenabmessungen
- Die Dichte der Wells ermöglicht eine effiziente Hochgeschwindigkeitsprobenahme
- Hochwertige und umfassend getestete Kunststoffe, nachweislich frei von biologischen Kreuzkontaminationen
- Die alphanumerische Kodierung ermöglicht eine eindeutige Zuordnung und Identifizierung der Proben
- Präzise aufeinander abgestimmte Platten und Verschlussmatten
NEU – J.T.Baker® Roboterspitzen vom Typ HT 2
J.T.Baker® Roboterspitzen vom Typ HT 2 eignen sich für Roboterinstrumente von Drittanbietern wie Hamilton Microstar, Nimbus sowie weitere Roboterinstrumente, die den Pipettierkopf CO-RE oder CO-RE II von Hamilton verwenden.
Jetzt kaufenEntdecken Sie alle unsere J.T.Baker Robotic Plastics
Entdecken Sie, wie unsere hochwertigen J.T.Baker Produkte für Roboter-Probenahmesysteme Ihre analytischen und diagnostischen Abläufe verbessern
Alle Produkte entdecken
Whitepaper „Quality & Precision at Every Step“ (Qualität und Präzision bei jedem Schritt)
Mehr Whitepaper „Quality & Precision at Every Step“ (Qualität und Präzision bei jedem Schritt)
J.T.Baker Robotik-Verbrauchsmaterialien Broschüre
Mehr J.T.Baker Robotik-Verbrauchsmaterialien Broschüre
Qualität seit mehr als 100 Jahren
Unsere Kunden weltweit vertrauen seit über 100 Jahren unseren applikationsoptimierten und funktionsübergreifenden J.T.Baker Premiumprodukten, die die anspruchsvollsten Anforderungen einer Vielzahl von Forschungs- und Fertigungsapplikationen erfüllen.
Entwickelt für weniger Ausfallzeiten
Die J.T.Baker Robotikspitzen basieren auf der jahrzehntelangen Erfahrung und Innovation unseres in Deutschland ansässigen Produktionsteams, und tragen mit ihrer Präzision und optimalen Passform dazu bei, dass die Spitzen durch den Roboterarm optimal aufgenommen werden können.
ISO-zertifizierte Herstellung und Qualität
Unsere Produktionsstätte ist nach ISO 9001 zertifiziert, zudem sind wir nach ISO 13485:2016 für die Herstellung von Medizin- und IVD-Produkten zertifiziert, und unser Fertigungsprozess entspricht dem Energiemanagement nach ISO 50001:2011
Unabhängig auf Reinheit getestet
Jede produzierte Charge von Spitzen wird unabhängig nach strengen Qualitätskontrollverfahren getestet und zertifiziert, um zu gewährleisten, dass diese frei von Kontaminationen, wie DNase, RNase, ATP und Pyrogenen sind.
Komplett automatisierte Produktion unter Reinraumbedingungen
J.T.Baker Robotikspitzen werden erst dann von Menschenhand berührt, wenn Sie die Verpackung öffnen: Unsere vollautomatisierte Produktionslinie arbeitet unter Reinraumbedingungen und liefert Spitzen, die die strengsten Spezifikationen für Kompatibilität und Reinheit erfüllen. Dank unserer präzisen Spritzgussformen und unserer hochmodernen Fertigungstechnologie konnten wir die präzisesten Spitzen auf dem Markt entwickeln.
Was sind Roboterspitzen?
Die fortschreitende Automatisierung von Laboratorien sowie die zunehmende Individualisierung von automatisierten Prozessabläufen erfordern präzise Einwegartikel. Roboterpipettenspitzen werden in Laboren eingesetzt, die automatisierte Plattformen für die Handhabung von Flüssigkeiten verwenden. Eine Roboterspitze wird als Zubehör in einem Robotersystem zum automatisierten Aufnehmen und Befüllen von Flüssigkeiten verwendet.
Insbesondere bei der Arbeit mit gefährlichen/infektiösen Proben ermöglichen Roboterarbeitsplätze eine sichere Handhabung von Flüssigkeiten, ohne dass der Labortechniker in direkten Kontakt mit der Probe kommt. Darüber hinaus tragen automatisierte Systeme dazu bei, selbst bei Anwendungen mit hohem Durchsatz reproduzierbare Ergebnisse zu liefern.
Roboterpipettenspitzen sind so konzipiert, dass sie selbst kleinste Probenmengen, die schnell und effizient analysiert werden müssen, verarbeiten können. Roboterspitzen sind sowohl in gefilterter als auch in ungefilterter Ausführung erhältlich.
Roboterspitzen werden verwendet, wenn Flüssigkeiten in präzisen Volumina wiederholt benötigt werden, was das Pipettieren von Hand mühsam und unpraktisch macht. Roboterpipettierung kann in einem Labor Zeit und Geld sparen, indem die zeitraubende Aufgabe des Pipettierens von Flüssigkeiten an ein Robotermodul delegiert wird, und bietet gleichzeitig die beste Lösung für Reinheit und Präzision.
Wenn Roboterspitzen leitfähig Sind, enthalten sie elektrisch leitfähiges Material, das es ihnen ermöglicht, den Flüssigkeitsstand in einem Gefäß zu erkennen und so eine konsistente und präzise Übertragung von Flüssigkeiten zu gewährleisten.
Was sind Roboterplatten?
Roboterplatten (oder Multiwell-Platten) werden häufig in Verbindung mit Robotersystemen verwendet, um den Durchsatz von Assays deutlich zu erhöhen und Zeit und Ressourcen zu sparen.
Roboterplatten helfen bei der Analyse von Proben und Chemikalien in miniaturisierten Wells und ermöglichen es dem Benutzer, jeden Zustand nach einer Expositionszeit zu beobachten, die typischerweise von einigen Stunden bis mehreren Tagen reicht.
Multiwell-Platten sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Labore geworden und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Multiwell-Platten werden routinemäßig für das Wachstum von Bakterienkulturen, Pilzen und Säugetierzelllinien verwendet – ebenso wie für analytische und biochemische Tests.
J.T.Baker Roboterspitzen
Mit den leitfähigen Roboterspitzen von J.T.Baker können selbst kleine Flüssigkeitsvolumina hochpräzise und ohne Kontamination beprobt werden. Die Leitfähigkeit ermöglicht es dem Robotersystem, den Flüssigkeitsstand zu erkennen und zu verfolgen, wodurch ein minimales Eintauchen in die Probe gewährleistet wird.
- Hergestellt unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 8)
- Hochmoderne Qualitätskontrolle
- Ideal für Hochdurchsatzanalysen
- Barcodierte Schalen zur automatischen Identifizierung (J.T.Baker Spitzen Typ HT CO-RE und MP)
- Erhältlich mit oder ohne Filter
J.T. Baker Multiwell-Platten
Die J.T.Baker Multiwell-Platten werden nach strengen Qualitätskontrollverfahren in der gleichen Produktionsstätte hergestellt, in der auch die J.T.Baker Roboterspitzen produziert werden. Sie erleichtern Wissenschaftlern und Forschern die Beschaffung der Laborverbrauchsmaterialien, die sie für ihre robotergestützten Flüssigprobenahmesysteme benötigen, aus einer Hand.
- Die meisten Platten entsprechen dem Standard ANSI/SLAS 1-2004 für Mikroplattenabmessungen
- Die Dichtheit der Wells ermöglicht ein effiziente Hochgeschwindigkeitsprobenahme
- Hochwertige und umfassend getestete Kunststoffe; nachweislich frei von biologischen Kreuzkontaminationen
- Die alphanumerische Codierung ermöglicht eine eindeutige Zuordnung und Identifizierung der Proben
- Präzise aufeinander abgestimmte Platten und Dichtungen
Entdecken Sie alle J.T.Baker Robotik-Verbrauchsmaterialien
Entdecken Sie, wie die hochwertigen J.T.Baker Produkte für robotische Probenahmesysteme, die über Avantor erhältlich sind, zur Verbesserung Ihrer analytischen und diagnostischen Abläufe beitragen können.
Über 100 Jahre Qualität
Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit der anwendungsoptimierten und funktionsgeprüften Leistung der Premiumprodukte von J.T.Baker, um die anspruchsvollen Anforderungen einer Vielzahl an Forschungs- und Fertigungsanwendungen zu erfüllen.
Entwickelt für weniger Ausfallzeiten
Die J.T.Baker Roboterspitzen basieren auf der jahrzehntelangen Erfahrung und Innovation unseres in Deutschland ansässigen Produktionsteams und tragen dazu bei, die Auslastung der Roboterwerkzeuge zu maximieren und die Ausfallzeiten zu minimieren. Sie haben eine geradere Spitze und einen geringeren Variationskoeffizienten, der den Spitzenbruch und Ausschuss reduziert.
ISO-zertifizierte Fertigung
Wir sind nach ISO 9001 und ISO 13485 für die Herstellung von medizinischen und IVD-Produkten zertifiziert.
Unabhängig auf Reinheit getestet
In Blistern verpackte Spitzen werden nach strengen Qualitätsverfahren getestet, um sicherzustellen, dass sie frei von Verunreinigungen sind. Darüber hinaus werden sie unabhängig getestet und als frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren zertifiziert.