Aktuelles
Neue Auswahl an Nitril- und Latex Einmalhandschuhen
Neue, hochwertige Modelle an Einweg-Handschuhen, die den strengen Qualitätsstandards von Avantor entsprechen und alle kritischen Markt- und gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
VWR Erfolgsgeschichte
VWR, ein Unternehmen von Avantor, konnte einem internationalen Unternehmen dabei helfen, seine Unfallraten zu senken und durch Standardisierung an mehreren Standorten die Kosten zu senken.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Microflex® 93-260 Einweghandschuhe mit Doppelbeschichtung aus Nitril und Neopren
Sehr dünner chemikalienbeständiger Einweghandschuh aus synthetischen Verbundmaterialien
SecureFit™ 600 Augenschutz für bessere Sicht und mehr Komfort
Jetzt noch komfortabler!
Die Schutzbrillen uvex pheos cx2 bringen hervorragende Leistungen
Für die meisten Arbeiten geeignet
Der neue VWR Katalog für industrielle Sicherheitslösungen ist jetzt erhältlich!
Fordern Sie Ihr Exemplar an oder laden Sie einfach das PDF herunter
VWR® CHF5CB Overalls
Keine Kompromisse in Sachen Komfort und Sicherheit
Wartungssicherung
Schützt Ihre Mitarbeiter vor Risiken, die durch stromführende Maschinen oder Elektrizität entstehen
EN374-3:2003 wird bis zum Jahresende durch EN16523-1 ersetzt
Beide Methoden sind technisch sehr ähnlich, jedoch werden die Vorschriften signifikant verändert. Die Liste der Prüfchemikalien wird von 12 auf 18 erweitert und das Bechersymbol wird durch drei Kategorien an Erlenmeyerkolben-Piktogrammen ersetzt.