X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.
X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.
Produktkategorien
Additive zum Schmelzen
Nicht netzende Additive wie z. B. Lithiumbromid und Kaliumjodid wirken als Trennmittel, die das Anhaften der Boratgläser an der Platinware verhindern helfen.
Reagenzien für die Verbindung
Spectromelt® Flussmittel zur Vorbereitung von Schmelzproben. Merck bietet sowohl Lithiumborate, Spectromelt® A, als auch Natriumborate, Spectromelt® B10, an.
Reagenzien zum Mahlen und Tablettieren
Die Spectromelt® C-Serie ist speziell als Mahl- und Tablettierhilfe entwickelt worden. Bei der automatisierten Probenvorbereitung von Pulverproben ist die Geschwindigkeit der Analyse ein wichtiger Faktor.