Feuchtigkeitsanalyse
VWR bietet eine Auswahl an Infrarot-Wärme-, Halogen-, Metall-, Keramik- oder spiralförmigen Quarzelement-Feuchtebestimmern für Routine- und Präzisionsmessungen.
- Infraroterwärmung – ohne Glas (MB23), Halogen für schnelle Ergebnisse (MB25), Heizelemente aus Glas oder Aluminium (MA35)
- Hochpräzisions-Feuchtebestimmer: Halogen (MB35, MB45, MA 100), Keramik oder spiralförmige Quarzelemente mit (MA100 und MA150)
- Eine Auswahl an geprüften Versionen (OCE) ist für das gesetzliche Messwesen erhältlich.
Produktauswahl
Feuchtebestimmer
Eine Auswahl an Feuchtebestimmern...
Wäge- und Trocknungsschalen
Robuste Aluminiumschalen, die mit den meisten Feuchtebestimmern und Trocknern kompatibel sind. Ölfrei und sich verjüngend für leichtes Stapeln...