Chromatographie und Massenspektrometrie
Produkte von Avantor für die Chromatographie und Spektrometrie
Chromatographie und Spektrometrie sind wichtige Verfahren bei vielen wissenschaftlichen, akademischen und industriellen Anwendungen. Avantor bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an Geräten, Produkten und Services zur Steigerung von Effizienz und Ergebnissen in Ihrem Labor.
Flüssigchromatographie (HPLC und UHPLC) – Analytisch
Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und Ultra-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC) gehören zu den am häufigsten verwendeten Techniken in der Chemie und den Life Sciences.
Liquid Chromatography (LC) – Probenvorbereitung
Die Probenvorbereitung ist ein wichtiger, jedoch oft übersehener Schritt im Chromatographieprozess. Jede Probe ist einzigartig. Was bei einem Präparat funktioniert, muss bei einem anderen nicht unbedingt auch funktionieren.
Gas ChromatographyGaschromatographie (GC)
Die Gaschromatographie verwendet Helium, Wasserstoff oder andere Gase, um Probengemische zu trennen, zu identifizieren und mit zuverlässigen Ergebnissen zu quantifizieren.
Dünnschichtchromatographie (TLC)
Sowohl die Dünnschichtchromatographie als auch die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (TLC/HPTLC) gehören zu den gebräuchlichsten Methoden, um Verbindungen in einem Gemisch räumlich über stationäre Phasenmedien zu trennen.
Massenspektrometrie (MS)
Die Massenspektrometrie ist ein wichtiges Instrument, um bestimmte Verbindungen und Materialien mit einem hohen Maß an Präzision zu identifizieren.
Aufreinigung
Wie reinigen Sie Ihre Probe mit der Flüssigchromatographie auf? Je nach Art der Probe und der erforderlichen Reinheit sind verschiedene Optionen verfügbar, von der grundlegenden Flash-Chromatographie bis hin zur massengerichteten präparativen HPLC.
Säulenauswahl
Sie benötigen die richtige HPLC- oder GC-Säule für Ihre Methode. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir helfen Ihnen, für Ihre Anwendung die richtige auszuwählen.
Bio-LC.
Sie suchen nach einer Lösung zur Analyse oder Aufreinigung einer Probe. Dies könnte ein Protein, ein Peptid, die Charakterisierung Ihrer mAb oder die Bestimmung des Antikörper-Wirkstoff-Verhältnisses (antibody/drug ratio, ADR) sein.
Software und Automatisierung
Software ist ein zunehmend wichtiger Bereich der analytischen Chemie. Software kann viele Vorgänge automatisieren, die Datenqualität verbessern, Fehler reduzieren, die Compliance verbessern und die Effizienz steigern.
Dienstleistungen
Sie benötigen eine Dienstleistung, um die Arbeitsweise in Ihrem Labor zu verbessern. Wir bieten Ihnen alles von der Gerätewartung bis hin zu maßgeschneiderten Schulungskursen.
Vorgestellte Produkte und Dienstleistungen
Spezielle stationäre Phasen
Wenn Sie auf der Suche nach speziellen stationären Phasen für komplexe Trennungen sind, sollten Sie sich diese neuartigen stationären Phasen der Avantor® ACE®-Säulen ansehen.
Avantor® Hichrom: Experten in der Chromatographie
Wenn Sie professionelle Beratung und Zugang zu speziellen und schwer zu findenden Phasen wünschen, helfen Ihnen die Experten von Avantor® .
Thermo Scientific Chromatographiesäulen und -zubehör
Wir bieten ein äußerst umfangreiches Sortiment an Chromatographie-Verbrauchsmaterialien für alle Aspekte von der Probenvorbereitung bis hin zur Probensicherheit und -trennung.
Pall Acrodisc Premium-Spritzenvorsatzfilter
Die Pall Acrodisc® Premium-Spritzenvorsatzfilter mit der universellen GHP-Membran bieten Ihnen die Gewissheit und Sicherheit, eine problemlose Analyse auch mit schwierigen Proben sicherzustellen.
Ressourcen und Lösungen für die Chromatographie
Die Chromatographie ist ein chemisches Verfahren, bei dem ein Gemisch physikalisch in seine Bestandteile getrennt wird. Es handelt sich um eine hochwirksame Technik, die in zahlreichen Branchen von der Lebensmittel- bis zur Pharmaindustrie sowie in allen Wissenschaftszweigen eingesetzt wird. Oft ist die Chromatographie die einzige Möglichkeit, um Komponenten aus komplexen Gemischen bis auf molekulare Ebene zu trennen.
Flüssigchromatographie und Gaschromatographie sind die vorherrschenden Formen der Chromatographie. Diese weit verbreiteten Techniken umfassen verschiedene Arten der Chromatographie. Die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) ist beispielsweise ein schnelles, effektives Verfahren zur Erhaltung der Produktreinheit und zur Trennung verschiedener biologischer Moleküle wie Proteine und Nukleinsäuren. Die Affinitätschromatographie, ebenfalls eine Unterart der Flüssigkeitschromatographie, beruht auf der Fähigkeit von Molekülen, sich aneinander zu binden, und der anschließenden Elution („Auswaschung“) von nicht-bindenden Molekülen.
Die Chromatographie beginnt in der Regel mit einer Probe, die einzelne Komponenten enthält, die getrennt und identifiziert werden müssen. Die Komponenten in der Probe können fester oder flüssiger Herkunft sein. Ein Probengemisch kann flüssig (für die Flüssigkeitschromatographie) oder gasförmig (für die Gaschromatographie) sein.
Die Chromatographie umfasst zwei Phasen, die mobile Phase und die stationäre Phase. Die mobile Phase trägt entweder das Probengemisch zur stationären Phase oder trennt das Probengemisch während der Elution von der stationären Phase. Bei der Flüssigkeitschromatographie sollte die Probe mit der mobilen Phase kompatibel sein. Bei der Gaschromatographie wird die Probe, wenn sie in den Prozess injiziert wird, in ein Gas umgewandelt – sofern die Probe in flüssigem Zustand begonnen hat.
Während der stationären Phase bewegt sich das Probengemisch durch ein zweites Material, häufig ein festes Medium, das die Moleküle differenziert und trennt.
Moleküle, die Merkmale wie Struktur oder Größe teilen, gruppieren sich zusammen, da sie den chromatographischen Prozess mit der gleichen Geschwindigkeit durchlaufen. Die Ladungszustände von Molekülen (alle Materie ist auf molekularer Ebene entweder positiv, negativ oder neutral geladen) in einem Gemisch können dazu führen, dass sich Moleküle ähnlich oder genau umgekehrt verhalten.
Am Ende des chromatographischen Prozesses haben sich die Moleküle in verschiedene, getrennte Gruppen sortiert.
Wozu dient die Chromatographie?
Die Chromatographie ist weit verbreitet und sehr vielseitig. Sie ist Teil der Analyse-, Produktions- und Herstellungsprozesse in einer Vielzahl von Branchen, von der Biopharmazie über das Gesundheitswesen bis hin zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Manchmal besteht der Zweck der Chromatographie in einer einfachen Analyse. Die Prüfung von Lebensmitteln und Getränken auf Qualität und chemische Belastungen ist weit verbreitet.
Da die Chromatographie aber sowohl zur Quantifizierung als auch zur Qualifizierung eingesetzt wird, hat sie darüber hinaus weitere Verwendungszwecke. So ist sie beispielsweise eine etablierte Technik, um kleine Molekültherapeutika und ihre verwandten Substanzen auf Eigenschaften wie Stabilität zu analysieren. Dies ermöglicht es der Industrie, Formeln oder Lagerungsmethoden je nach Bedarf zu ändern, um eine bessere Stabilität oder längere Haltbarkeit zu erreichen.
Häufig besteht das Ziel einer groß angelegten flüssigchromatographischen Verarbeitung jedoch darin, eine bestimmte Gruppe von Molekülen oder Proteinen zu extrahieren oder zu gewinnen, um sie in einem biopharmazeutischen Produkt – etwa einer Therapie oder einem Impfstoff – zu verwenden. Bei Impfstofftherapien wird die Chromatographie in der Entdeckungsphase eingesetzt, um die wirksamsten Antikörper zur Bekämpfung eines Virus zu finden, und anschließend in der Produktionsphase, wenn diese Antikörper in großen Mengen benötigt werden.
Da die Chromatographie so weitverbreitet ist, bietet Avantor ein umfassendes Sortiment an hochstabilen Puffern mit niedrigem pH-Wert, niedrigem oder hohem Salzgehalt sowie an Äquilibrationspuffern, Elutionspuffern und Pufferkomponenten an, die chromatographische Workflows in verschiedenen Branchen unterstützen. Unsere qualifizierten Mitarbeiter und hochwertigen Produkte unterstützen verschiedene Arten von Chromatographietechniken in jeder Phase des Prozesses, vom Labortisch bis zum Produktionsbereich.
Avantor ist die erste Wahl für die Chromatographie
Die Chromatographie kann eine komplexe Technik sein, unabhängig davon, ob es sich um eine einfache Analyse oder um eine groß angelegte Bioproduktion handelt. Avantor verfügt über die Ressourcen für eine effiziente und effektive Durchführung Ihrer Chromatographieprojekte. Von Säulen bis hin zu Elutionspuffern: Avantor bietet Ihnen die besten Produkte und Technologien für Ihre speziellen Anwendungen. Wir machen die Beschaffung einfach und unterstützen Sie mit unserem jahrzehntelangen Know-how.