Reinraum Tücher und -Tupfer
Wischtücher gehören zu den wichtigsten Verbrauchsmaterialien im Reinraum und in kontrollierten Umgebungen, um die oftmals für das menschliche Auge unsichtbaren Verunreinigungen mit Hilfe eines komplexen Reinigungsprozesses zu beseitigen. Die Erhaltung eines partikelarmen, hygienischen Grundstandards und optischer Sauberkeit steht dabei im Vordergrund.
Um eine effiziente Reinigung zu gewährleisten, müssen die Wischtücher unterschiedlichste Verunreinigungen von Oberflächen in möglichst kurzer Zeit aufnehmen können, ohne dabei selbst Verunreinigungen in Form von Partikeln, Faserbruchstücken, Ionen oder auch mikrobiellen Verunreinigungen abzugeben.
Da kaum eine Reinraumanwendung der anderen gleicht, müssen die Wischtücher je nach Anwendungsgebiet differenziert werden. Die unterschiedlichen Materialien und Strukturen eines Wischtuches wirken sich maßgeblich auf seine technischen und funktionellen Merkmale aus.
Tücher
Reinraum - Tücher in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen (z. B. vorbefeuchtet, steril, unsteril, mit versiegelten Kanten).
Tücherspender
Spendersysteme für eine saubere Aufbewahrung von Reinraum-Tüchern.
Spezialzubehör
Wir bieten ein breites Spektrum an Werkzeugen für spezielle Reinigungsaufgaben an, wie die Zyto-Arbeitsunterlage oder Handschuh-Tücher.
Schwämme
Zur Entfernung von starken und pastösen Verunreinigungen.
Reinraum-Tupfer
Tupfer mit unterschiedlichen Stiel- und Kopfformen zur Reinigung kritischer und schwer zugänglicher Stellen.