Karl-Fischer-Titration zur Wasserbestimmung
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/kf_titration.jpg)
Auswahl an kompakten volumetrischen oder coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren und zugehörigen Reagenzien zur Bestimmung des Wassergehalts.
- Volumetrische Karl-Fischer-Titratoren sind für mittlere bis große Wasservolumina (mg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit einfacher Bedienung.
- Coulometrische Karl-Fischer-Titratoren sind für kleinere Wasservolumina (µg-Messbereich) geeignet und kombinieren die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit benutzerfreundlicher Bedienung.
- Karl-Fischer-Reagenzien
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/kf-reagents-titrants-9090.jpg)
Karl Fischer Reagenzien und Titriermittel
Eine große Auswahl an volumetrischen und coulometrischen Karl Fischer Reagenzien
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/kf-standards-9090.jpg)
Karl Fischer Standards
Eine große Auswahl an Karl Fischer Standards für die volumetrische und coulometrische Titration
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/38877_Update-KF-link-and-picture.jpg)
Volumetrische Karl-Fischer-Titratoren
Die Karl-Fischer-Titratoren für Routineanwendungen kombinieren eine schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung mit einfacher Bedienung.