Neue Mikrobiologie-Produkte
VWR® MPP15: Vereinfachte Vorbereitung von Nährmedien
Der VWR Medium Preparator Premium 15 (MPP15) bietet alle Funktionen, die die Herstellung von Nährmedien vereinfacht und beschleunigt. Das Medium wird effektiv gemischt, erhitzt, sterilisiert und schnell auf die gewünschte Abfülltemperatur abgekühlt. Für den Abfüllvorgang wird das Medium stabil in der gewählten Temperatur gehalten. Der MPP15 kann darüber hinaus zum Autoklavieren, Sterilisieren von kleinen Gegenständen und Flüssigkeiten in separaten Behältern oder als Wärmebad verwendet werden.
Zusätzliche Informationen
Automatische Koloniezähler von VWR®
Warum Sie einen automatischen Koloniezähler verwenden sollten?
Die automatische Koloniezählung bietet Konsistenz, Genauigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz.
Unser neues Sortiment automatischer Kolonienzähler umfasst alles von preisgünstigen Geräten für die schnelle Zählung von Guss-, Spread- und Spiralplatten bis hin zu High-End-Geräten für anspruchsvolle Anwendungen und IQ/OQ.
Zusätzliche Informationen
T-Lab Eco: Der wirtschaftliche Laborautoklav
Tuttnauer hat den T-Lab Eco speziell für Bildungs- und Forschungseinrichtungen entwickelt, mit Fokus auf Einfachheit und Wirtschaftlichkeit.
Dieser vertikale, bodenstehende Autoklav deckt den grundlegenden Bedarf an allgemeiner Laborsterilisation mit dem Ziel, die Produktivität Ihres Labors zu steigern, indem er die beste universelle Kapazitätsgröße mit der Optimierung von Ressourcen wie Wasser, Strom und Betriebszeitergebnissen kombiniert.
Zusätzliche Informationen
Verbessern Sie Ihre Enumeration-Tests mit dem CytoFLEX Durchflusszytometer
Die fortschrittliche Optik und Fluidik der CytoFLEX Plattform ermöglicht die Auflösung kleiner Partikel bis zu 200 nm sowie die Zählung von Bakterien bis zu einer Größe von 0,5 µm. Darüber hinaus helfen Ihnen nützliche Informationen über die Lebensfähigkeit und Vitalität der Zellen dabei Zeit und Geld zu sparen.
Zusätzliche Informationen
Portable MinION™ Sequenziergeräte
Identifizieren und charakterisieren Sie Mikroorganismen aus Kulturen oder komplexen metagenomischen Proben schnell und umfassend mit den kostengünstigen, tragbaren MinION Sequenziergeräten.
Echtzeit-Analyse für schnellen Zugriff auf verwertbare Ergebnisse.
Zusätzliche Informationen
VWR® verschließbare Abklatschplatten für die pharmazeutische Industrie
Die Abklatschplatten mit dreifacher, steriler Verpackung und verschließbarem Schraubdeckel eignen sich besonders für die Umgebungskontrolle von Luft, Oberflächen, Handschuhen und Overalls innerhalb von abgegrenzten Bereichen, wie Isolatoren und Reinräumen. Verpackt in Beuteln mit je 5 Platten.