Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen!
Mehr als 50 Jahre technische Zusammenarbeit sowie branchenführende Fähigkeiten und Leistung
Erfahren Sie mehr über den ProzessUnser Produktsortiment wird durch Sie definiert. Von empfindlichen Volumina, die kleiner als ein Tropfen sind, bis hin zu hohen Durchflussmengen in Schläuchen mit größerem Durchmesser als ein Feuerwehrschlauch – unsere Pumpen können so angepasst werden, dass sie präzise und einwandfrei funktionieren. Jede Komponente kann exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.
Vom Konzept zur Produktion – beginnen Sie noch heute!
NEW Masterflex® Miniflex® Panel Mount Pumps
Precision fluid handling made simple with seamless OEM integration
This robust, off-the-shelf OEM pump system delivers reliable and precise flow control, even when pumping highly viscous and shear-sensitive liquids.
Easily add it to your existing fluid handling system for high efficiency and long-term durability.
Kundenspezifische Lösungen für den Flüssigkeitspfad – Smart ROI
Maßgeschneiderte Pumpe für Strahlentherapie und Isotopenprodukt
Die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten, der ein echter Entwicklungspartner ist, kann die Entwicklungszeit erheblich verkürzen und Ihnen Geld sparen. John erklärt, warum wir als Entwicklungspartner branchenführend bei OEM-Lösungen sind.
Microflex® Pump Head Used for Applikon® miniBio Bioreactor
Applikon needed a very small pump head that was easy to use, accurate, and provided reproducible results. The Masterflex Microflex pump head was ideal for this project. They then took the standard Masterflex Microflex pump head and created a custom...
Tangential Flow Filtration (TFF) & Repligen
Masterflex had the product line to make our business successful,...exactly what we were looking for in a supplier and critical to the successful development and launch of the systems that comprise much of our product line today!
Maßgeschneiderte Pumpe für die Behandlung der peripheren Arterienerkrankung
Die maßgeschneiderte Pumpe lieferte die robuste Leistung, die für diese anspruchsvolle Anwendung erforderlich war. Dank unserer schnellen Reaktion konnte der Kunde seinen Zeitplan für die Produkteinführung einhalten.
A Custom Pump Solution for UV Coating Equipment
A leading manufacturer of UV curing and coating equipment wanted to replace a diaphragm pump with a more accurate, reliable, and easy-to-use-design. See how Masterflex's fluid handling engineering team partnered with our customer to find a perfect...
OEM Development Partner and Custom Pump Manufacturer
Creating novel advancements while reducing development time—and saving money in the process—is of key importance to most original equipment manufacturers (OEMs). That’s where working with a supplier that is a true development partner can have such a...
Entdecken Sie unseren weltweit führenden Prozess
Arbeiten Sie direkt mit unseren Experten zusammen, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Wir sind Ihr persönlicher Spezialist für den Flüssigkeitstransfer und stellen sicher, dass Sie mit dem Endprodukt vollkommen zufrieden sind.
Konzept
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Leistungs- und Kostenanforderungen genau zu verstehen und eine vollständige Produktspezifikation (ER, Formular mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen) zu entwickeln.
Design
Wir entwickeln Ihr individuelles Design mithilfe modernster Konstruktionssoftware, technischer Analysetools (einschließlich FEA, CFD und Mold Flow) und Leistungsmodellierung.
Konstruktion
Nach Fertigstellung des Entwurfs identifizieren und fertigen wir die wichtigsten Komponenten und übertragen das Entwurfskonzept schnell auf Prototypen.
Tests
Wir testen unter realen Bedingungen in Übereinstimmung mit den Leistungsanforderungen. Wir bieten Produkte an, die den UL-, WTL- und CE-Standards gemäß ISO:9001 und ISO:13485 entsprechen.
Dienstleistungen
Unsere Partnerschaft endet nicht mit dem Verkauf. Wir stehen Ihnen auch nach dem Kauf zur Verfügung, um Sie zu unterstützen, die Qualität zu sichern und weitere Dienstleistungen zu erbringen, damit Sie mit Ihrem Produkt rundum zufrieden sind.
Die Vielseitigkeit des Durchflussbereichs, der Produkteigenschaften und der Werkstoffe verschafft Masterflex die Vorteile einer schnellen Abwicklung und höchster Qualität.
Ismatec® Baureihe
Mikrodurchfluss, hohe Genauigkeit
Durchflussbereich:
0,0001 bis 365 ml/min
Microflow Pumpen >
L/S® Baureihe
Präzise Durchflussregelung
Durchflussbereich:
0,00005 bis 3400 ml/min
Präziser Durchfluss >
I/P® Baureihe
Leistungsstarke Systeme
Durchflussbereich:
0,001 bis 26 l/min
Industrieller Durchflussbereich >
B/T® Baureihe
Höchste Durchflussraten
Durchflussbereich:
0,3 bis 42 l/min
Pumpen mit höchstem Durchflussbereich >