Peristaltikpumpen der Masterflex® L/S Serie
Vielseitigkeit und Präzision
Präzise und zuverlässige Pumpen mit benutzerfreundlichen Anschlussmöglichkeiten und Steuerungen.
Durchflussbereich: 0,00005 bis 3400 mL/min
Die Peristaltikpumpen der Masterflex L/S Serie verfügen über feste und variable Drehzahlen und bieten hochpräzise Antriebe für eine präzise Durchflussregelung und Befüllung. Sie sind ideal für den Einsatz im Labor, bei der Verarbeitung und im Feld.
Merkmale und Vorteile der ® L/S Serie Pumpen
Auf unsere Pumpen der L/S-Serie ist Verlass, wenn es um hohe Genauigkeit und wiederholbare Leistung geht. Darüber hinaus verfügen sie über fortschrittliche Funktionen, die heute in der Biopharmazie und anderen kritischen Anwendungen erwartet werden, wie z. B. hochgenaues, präzises Fließen und Befüllen.
Unsere Produkteigenschaften und -vorteile umfassen:
- Hoher volumetrischer Wirkungsgrad
- Die Flüssigkeit hat nur mit den Schläuchen Kontakt
- Fähigkeit zum Trockenbetrieb mit eingeschlossener Luft
- Mehrkanalmodelle für geringen Pulsation
- Steuerung über intuitive Tastatur
- Universalspannung
- Schnellstartanleitung für eine schnellere Einrichtung
- Schlauchwechsel in 30 Sekunden
- Spritzwassergeschützte Frontplatte
- Umkehrbare Durchflussrichtung der Pumpe
- Präzise Durchflusskontrolle
Unsere Pumpen sind einfach zu bedienen, leicht zu warten und ergonomisch gestaltet – ideal für den Einsatz im Labor.
Hier finden Sie über 20 Pumpenschlauchformulierungen in 10 kompatiblen Größen der L/S Serie. Präzisionsgefertigt für die Masterflex ® Peristaltikpumpen, für höchste Präzision und lange Lebensdauer.
Pumpenkomponenten der Masterflex L/S Serie
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Tools
Maßgeschneiderte Lösungen
Partner für maßgeschneiderte Pumpen – seit über 50 Jahren setzen wir Ideen in die Tat um.
Weitere Infos
Kundenspezifisch abgelängte Schläuche
Wir bieten die erforderliche Flexibilität, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen. Wählen Sie einfach Schlauchtyp, Länge und Menge.
Weitere Informationen
MasterflexLive®
Mit MasterflexLive® erhalten Sie eine Echtzeitüberwachung aller Pumpenparameter.
Weitere Infos
Masterflex für den Einmalgebrauch
Ihre Quelle für sterile Baugruppen für den Einmalgebrauch in Bioprozessen
Weitere Infos
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.