Masterflex® Peristaltikpumpen der I/P® Serie
Lösungen für Prozesspumpen
Leistungsstarke Pumpen für den Einsatz in anspruchsvollen Prozess- und Produktionsumgebungen.
Durchflussbereich: 0,0006 bis 26 LPM
Die Masterflex Peristaltikpumpen der I/P Serie verfügen über leistungsstarke Motoren und einen besseren Schutz vor Risiken in industriellen Anwendungen. Ideal für Prozessanwendungen.
Pumpenkomponenten der Masterflex I/P Serie
Merkmale und Vorteile der Masterflex I/P Serie Pumpen
Wenn Sie Nennfördermengen von bis zu 26 LPM und Drücke von bis zu ca. 2,7 bar benötigen, sind unsere Pumpen der I/P Serie die perfekte Wahl. Unsere Pumpen sind:
- Zuverlässig und wartungsarm, wodurch Ihr Prozess reibungsloser verläuft
- Entwickelt für Skalierbarkeit – von der F&E bis zum Prozess
- Risikominimierung durch ein geschlossenes System, bei dem die Flüssigkeit nur mit den Schläuchen in Kontakt kommt
- Geeignet für den Transfer von scherempfindlichen und viskosen Flüssigkeiten
- Perfekt für Filtration, Medienzufuhr, Beutelabfüllung, chemische Probenahme und mehr.
- Kompakt
Alle Masterflex Pumpen sind so konzipiert, dass sie am besten mit den I/P Precision oder I/P High Performance Präzisionspumpenschläuchen arbeiten. Dies gewährleistet die Rückverfolgbarkeit von Charge zu Charge und das Vertrauen in die Pumpenleistung.
Die Masterflex MasterSense I/P Pumpe verfügt über eine intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche, die unter anderem folgende Funktionen bietet:
- Leistungsstarke Antriebe, die mit allen I/P Pumpenkopf- und Schlauchoptionen kompatibel sind
- Speichern häufig verwendeter Befüllungsprogramme
- Batch-Steuerung
- Genauigkeit beim Befüllen nach Volumen
- Netzwerkanschluss über Standard EtherNet/IP, Profibus, analog oder MasterflexLive
Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Tools
Maßgeschneiderte Lösungen
Partner für maßgeschneiderte Pumpen – seit über 50 Jahren setzen wir Ideen in die Tat um.
Weitere Infos
Kundenspezifisch abgelängte Schläuche
Wir bieten die erforderliche Flexibilität, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen. Wählen Sie einfach Schlauchtyp, Länge und Menge.
Weitere Informationen
MasterflexLive®
Mit MasterflexLive® erhalten Sie eine Echtzeitüberwachung aller Pumpenparameter.
Weitere Infos
Masterflex für den Einmalgebrauch
Ihre Quelle für sterile Baugruppen für den Einmalgebrauch in Bioprozessen
Weitere Infos
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.