Masterflex® Peristaltikpumpensysteme
Wählen Sie die richtige Pumpe für Ihre Anwendung
Masterflex Pumpen sind weltweit die bevorzugte Lösung. Wir sind bekannt als Branchenführer in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Peristaltik-Schläuchen und Schlauchpumpen, Membrandosierpumpen, Vakuum-/Druckpumpen, Durchflussmessern und Mischern. Nur Masterflex bietet Ihnen eine unvergleichliche Vielseitigkeit und eine Zuverlässigkeit, die Maßstäbe setzt – unsere Leistung basiert auf mehr als 55 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Peristaltikpumpen. Dank unseres Fachwissens und unserer Auswahl von über 10.000 Pumpenkonfigurationen können wir Ihnen bei der Auswahl eines Pumpensystems helfen, das den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Masterflex® setzt den weltweiten Standard für Peristaltikpumpen. Wir sind seit langem branchenführend in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung einer Vielzahl von Produkten für die Flüssigkeitsförderung, darunter:
- Komponenten und Komplettsysteme für Peristaltikpumpen
- Peristaltikpumpenschläuche
- ondergefertigte Pumpen
- MasterflexLive
Dank unseres Know-hows und unserer Auswahl von über 10.000 Pumpenkonfigurationen erhalten Sie genau das Pumpensystem, das Sie benötigen. In den über 55 Jahren, in denen wir Peristaltikpumpen herstellen, haben wir bewiesen, dass nur Masterflex® diese Vielseitigkeit und Maßstäbe setzende Zuverlässigkeit bieten kann.
Masterflex Peristaltikpumpen – nach Durchflussbereich kaufen
Ismatec® Baureihe
Mikrodurchfluss, hohe Genauigkeit
Durchflussbereich:
0,0001 bis 365 mL/min
Microflow Pumpen >
L/S® Baureihe
Präzise Durchflussregelung
Durchflussbereich:
0,00005 bis 3400 mL/min
Präziser Durchfluss >
I/P® Baureihe
Leistungsstarke Systeme
Durchflussbereich:
0,001 bis 26 LPM
Industrieller Durchflussbereich >
B/T® Baureihe
Höchste Durchflussraten
Durchflussbereich:
0,3 bis 42 LPM
Pumpen mit höchstem Durchflussbereich >
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all MasterSense™ pump systems
- With MasterflexLive, you can choose notifications to alert you to changes in operating conditions and error messages 24/7
- Over-the-air firmware updates ensure your pump system has the latest software updates, without returning to the manufacturer
- Integrated sensors monitor air pressure to reduce the amount of foam in the media
Merkmale und Vorteile der Masterflex® Peristaltikpumpenserien
Unsere Peristaltikpumpen eignen sich perfekt für Anwendungen in den Bereichen Biopharma, Fluid Handling uvm. Sie sind kompakt, vielseitig und präzise. Und dank unseres unternehmenseigenen Designs sind sie darüber hinaus leicht zu reinigen und stellen ein geringes Kontaminationsrisiko dar.
Wichtige Merkmale:
Einfache Prozessvalidierung
- Die Flüssigkeit ist vollständig im Schlauch eingeschlossen und die Schläuche sind aus validierten, biokompatiblen Materialien hergestellt.
Zellvitalität/Molekulare Integrität
- Peristaltikpumpen mit geringer Scherung reduzieren die physischen Auswirkungen auf Zellen und große Moleküle und erhöhen die Gesamtvitalität der Zellen für effektivere Produkte/Wirkstoffe.
Präzise und lineare Flüssigkeitsabgabe
- Die positive Verdrängung sorgt für hochpräzise Volumenströme über alle Druckbereiche und Viskositäten hinweg in einem linearen Verhältnis zur Drehzahl; die Okklusion sorgt dafür, dass das Produkt nicht austreten kann.
Masterflex® Exklusiv: Kontrolle über den Flüsigkeitspfad
- Masterflex® Masterflex® bietet die Kontrolle über nahezu jeden Aspekt des Flüssigkeitspfads, wie z. B. Pumpe, Schläuche, Komponenten und Sensoren sowie den erstklassigen Montageservice, um das System termingerecht zu liefern und einzurichten.
Weitere Gründe für Masterflex®
- Weitere Gründe für Masterflex®
- Gehäuse aus 316SS, waschbare und modulare Modelle
- Eine Vielzahl von Bedienelementen und Anschlussmöglichkeiten
- Sicherheits- und Zugriffsschutzfunktionen
Masterflex understands complicated fluid handling workflows and offers the widest range of features, components and flow rates to put you in control.
Auswahlhilfen für Peristaltikpumpen
Masterflex Auswahlhilfe
Finden Sie in weniger als 6 Fragen das für Sie empfohlene Schlauchpumpensystem!
Masterflex Konfigurator
Stellen Sie Ihr Pumpensystem zusammen, indem Sie die von Ihnen benötigten Funktionen und die daraus resultierenden kompatiblen Komponenten auswählen.
Welche Durchflussrate benötigen Sie?
0,002 bis 43 mL/min
Pumpen mit niedrigem Durchfluss >
0,0006 bis 3400 mL/min
Pumpen mit mittlerem Durchfluss >
0,001 bis 42 LPM
Pumpen mit hohem Durchfluss >
Welche Chemikalien pumpen Sie?
Stimmen Sie Ihre Chemikalien auf Ihre Materialien ab
Datenbank zur chemischen Verträglichkeit >
Finden Sie Ihre Formel
Peristaltik-Schläuche kaufen >
Was kann meine Anwendung beeinflussen?
Pumpen von viskosen Flüssigkeiten
Erfahren Sie, wie man viskose Flüssigkeiten pumpt >
Pumpen von abrasiven Flüssigkeiten
Erfahren Sie, wie man abrasive Flüssigkeiten pumpt >
Welche Konnektivität ist erforderlich?
Rund-um-die-Uhr-Fernüberwachung in Echtzeit
Setzen auch Sie auf MasterflexLive >
Masterflex Digital Drive I/O
Auswahlhilfe für digitale Antriebe von Masterflex >
Weltweit erprobt und bewährt:
Die Peristaltikpumpe der Wahl für unzählige Anwendungen
- Einfach
Schnelle Installation. Geringe Wartung. Einfacher Schlauchwechsel. - Vielseitig
Von der Forschung bis zum Prozess, für fast alle Flüssigkeiten. Plus Mehrkanal-Optionen - Genauigkeit
Durchflussbereiche: 0,0001 mL/min bis 42 L/min. Strikte Konstruktionsstandards. - Robust
Bewährt seit über 55 Jahren. Umfassende chemische Verträglichkeit. - Individuell anpassbar
Konfigurierbare Systeme. Viele Optionen für Schläuche. Einfache Skalierung.
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.