MasterSense™ Smart Peristaltikpumpen
Entwickelt für die kritischen Prozessanwendungen von heute und die Biopharmabranche von morgen
Pumpenoptionen vergleichenIntuitiv & innovativ
- Integrierte Sensoren überwachen den Flüssigkeitsdruck und warnen Sie vor einem möglichen Prozessausfall
- Speicherung und Abruf von Standardprotokollen zur Gewährleistung der Kontinuität
- Intuitiver, digitaler Touchscreen mit optimierter Menüführung und Programmeingabe, auch bei nassen Handschuhen!
- Das MasterSense Laufwerk bietet 3 Zugriffsebenen mit unterschiedlichen Programmierungen, die alle passwortgeschützt sind zur Einhaltung der GMP Best-Practices
Einfach & präzise
- Betriebsmodi umfassen Dauerbetrieb, Volumenabgabe und Zeit
- Chargensteuerung und Intervall-/Zeitschaltung im Volumen- und Zeitmodus
- Qualitative Rohrkalibrierung zur Gewährleistung einer präzisen Kalibrierung der Schläuche
- Grafikanzeige zur Information über die optimale Kalibrierung des Schlauchs
Verbindungsoptionen dank Smart-Funktionalität
- Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören EtherNet/IP, Profibus, analoge Fernsteuerung und serielle Steuerung
- MasterflexLive® ermöglicht die Überwachung des Pumpenbetriebs über die Cloud – über den PC oder ein Mobilgerät
- Over-the-Air-Firmware-Updates stellen sicher, dass Ihr MasterSense Pumpensystem stets über die neuesten Funktionen und Merkmale verfügt.
MasterSense™ überwacht Ihre Medien
Mit der zusätzlichen Zeit könnten Sie dies tun:
Überwachen Sie Ihren Prozess aus der Ferne über einen PC oder ein Mobilgerät.
MasterflexLive FernüberwachungsoptionenMasterSense Pumpen vergleichen
![]() |
Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Prozesspumpe
|
Höchster Durchfluss 0,65 bis 42 LPM |
Druck bis zu 35 psi |
Konnektivität EtherNet/IP, Profibus, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
![]() |
Masterflex I/P MasterSense™ Pumpen
|
HOHER DURCHFLUSS 0,001 bis 26 LPM |
Druck bis zu 40 psi (2.7 bar) |
Konnektivität EtherNet/IP, Profibus, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
![]() |
Masterflex® L/S® MasterSense™ Pumpen
|
Höchster Durchfluss 0,001 bis 3400 mL/min |
Druck bis zu 150 psi (10,3 bar) |
Konnektivität EtherNet/IP, Profibus, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
![]() |
Masterflex® L/S® MasterSense™ Pumpensystem für die Abfüllung/Endverarbeitung mit Masterflex® Ultrapharm™ Pumpenkopf
|
Höchster Durchfluss 0,0006 bis 19 LPM |
Druck bis zu 150 psi (10.3 bar)? |
Konnektivität EtherNet/IP, Profibus, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
Weitere Pumpoptionen mit fortschrittlicher Touchscreen-Bedienung
![]() |
Ismatec® Reglo Digital Mehrkanalpumpen
|
Niedriger Durchfluss 0,0001 bis 68 mL/min *abhängig vom Kartuschentyp |
Druck bis zu 35 psi |
Konnektivität EtherNet/IP, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumpen
|
Niedriger Durchfluss 0,004 bis 365 mL/min |
Druck bis zu 35 psi |
Konnektivität EtherNet/IP, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Zahnradpumpenantrieb
|
Mittlerer Durchfluss 1,7 bis 5850 mL/min |
Druck bis zu 300 psi (20,7 bar) |
Konnektivität EtherNet/IP, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Kolbenpumpenantrieb
|
Niedriger Durchfluss 0,025 bis 75 mL/min |
Druck bis zu 100 psi (6,9 bar) |
Konnektivität EtherNet/IP, analoge Fernsteuerung, serielle Steuerung und MasterflexLive |
Finden Sie Ihr komplettes Pumpensystem
Das Masterflex Auswahlhilfe für Pumpen führt Sie schnell durch Ihre Anforderungen
Starten Sie jetzt