Komplettes Sortiment an ICP-MS-Standards mit 10 mg/l
68 einzelne Elemente von ICP-MS-Standards für die Metallspurenanalysekalibrierung
Großes Sortiment an ICP-MS-Einelementstandards mit 10 mg/l, mit umfangreichem Analysenzertifikat (NIST-Rückverfolgbarkeit, kontrolliert und akkreditiert nach ISO 17025 Labor, ISO-Leitfaden 34).
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 MΩ) und Salzen (99,999%)
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß NIST-Referenzmaterial
- Von Herstellern gemäß 17025 und ISO-Leitfaden 34 produziert
- Das vollständige Analysezertifikat wird mit dem Produkt in einer separaten Kunststofftasche mitgeliefert