Schmelzpunktstandards
Für eine genaue Kalibrierung Ihrer Geräte
Das Produktsortiment besteht aus 10 Schmelzpunktstandards, von Benzophenon (Schmelzpunkt bei 47 bis 49 °C) bis Anthrachinon (Schmelzpunkt bei 283 bis 286 °C)
- Die Mehrzahl der Standards des umfangreichen Produktsortiments sind in Mengen von 1 g erhältlich
- Zuverlässig, einfach zu handhaben und genau
- Messunsicherheit bis zu ±0,3 °C
- Kann zusammen mit jeder beliebigen Gelapparatur der 2. Dimension verwendet werden