![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/VWR_BDH_Chemicals-116.jpg)
Kjeldahl-Tabletten
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/kjeldahl_tablets_main.jpg)
20 verschiedene Zusammensetzungen zur Stickstoffbestimmung
Ein umfangreiches Angebot an gebrauchsfertigen Tabletten – sie schaffen die optimalen Voraussetzungen für die Aufschlussphase mit Schwefelsäure bei der Kjeldahl-Methode zur Stickstoffbestimmung.
- Erhältlich in einer Plastikbox mit 1.000 Tabletten
- Gebrauchsfertig und anwenderfreundlich
- Verschiedene Tablettengrößen erhältlich: meist 5 und 3,5 g