Karl-Fischer-Reagenzien zur Wasserbestimmung
Für analytische Chemiker, die den Wassergehalt genau bestimmen müssen – jedes Mal
Die Reagenzien decken den gesamten Bereich volumetrischer und coulometrischer Reagenzien für die Wasserbestimmung nach der Karl-Fischer-Methode ab.
- Zuverlässig: Schnelle und stabile Endpunkte für stets exakte Ergebnisse
- Sicher: Geringe Toxizität und pyridinfrei
- Konsistent: Mit anderen führenden Marken vergleichbar
- Praktisch: Lange Produkthaltbarkeit
- Lieferbar in 1 l- und 500 ml-Glasflaschen
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Methanol | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Methanol | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Methanol | 1 l | 85452.290E | |||
Lösungsmittel (Arbeitsmedium), zur Verwendung mit allen TitrANTs | 1 l | 85453.290E | |||
Kombinationslösungsmittel E (ethanolbasiertes Arbeitsmedium) | 1 l | 85454.290E | |||
Fettlösungsmittel CM, unpolares Reagenz (Arbeitsmedium), für unpolare Substanzen, Öle und Fette | 1 l | 85455.290E | |||
Fettlösungsmittel HM, unpolares Reagenz (Arbeitsmedium), für unpolare Substanzen, Öle und Fette | 1 l | 85456.290E | |||
Methanol Quick (Arbeitsmedium), zur Beschleunigung der Einkomponenten-KF-Titration unter Verwendung von CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Lösungsmittel (roh), Arbeitsmedium, für Titration in Öle | 1 l | 85458.290E | |||
Keto-Lösungsmittel, Arbeitsmedium, für volumetrische Einkomponenten-KF-Titration in Aldehyden und Ketonen | 1 l | 85459.290E | |||
Lösungsmittel E, ethanolbasiertes Arbeitsmedium | 1 l | 85460.290E | |||
Lösungsmittel CM (Arbeitsmedium), für Titration in Öle | 1 l | 85461.290E | |||
Lösungsmittel ÖL (Arbeitsmedium), für Titration in Öle | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, für die Einkomponenten-KF-Titration in Aldehyden und Ketonen, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel K | 1 l | 85463.290E | |||
Lösungsmittel K (Arbeitsmedium), für die Einkomponenten-KF-Titration in Aldehyden und Ketonen, zur Verwendung mit CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, ethanolbasiert, 2 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel E | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, ethanolbasiert, 5 mg H2O/ml, zur Verwendung mit Lösungsmittel E | 1 l | 85469.290E | |||
Coulometrisches Reagenz AG, für Zellen mit und ohne Diaphragma | 1 l | 85470.290E | |||
Coulometrisches Reagenz CG | 1 l | 85471.130E | |||
Coulometrisches Reagenz A, für Zellen mit Diaphragma | 1 l | 85472.260E | |||
Coulometrisches Reagenz E, ethanolbasiert, für Zellen mit und ohne Diaphragma | 1 l | 85473.260E | |||
Coulometrisches Reagenz AD, für Zellen ohne Diaphragma | 1 l | 85474.260E | |||
Coulometrisches Reagenz AG-H, für Anwendungen mit langkettigen Kohlenwasserstoffen, für Zellen mit und ohne Diaphragma | 1 l | 85475.260E | |||
Coulometrisches Reagenz A OVEN, zur Verwendung mit Ofen, für Zellen mit und ohne Diaphragma | 1 l | 85476.260E | |||
Coulometrisches Reagenz OIL für Anwendungen mit Ölen, für Zellen mit Diaphragma bevorzugt | 1 l | 85477.260E | |||
Coulometrisches Reagenz K für Anwendungen mit Ketonen, für Zellen mit Diaphragma bevorzugt | 1 l | 85478.260E | |||
Coulometrisches Reagenz CG-K, für Anwendungen mit Ketonen | 1 l | 85479.130E |