ULTRA LC-MS-Lösungsmittel
Neue LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® Lösungsmittel von hervorragender Qualität für UHPLC-MS
LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® Lösungsmittel sind ausschließlich für hohe Leistung mit Spezifikationen für UHPLC-Gradienten plus UV, MS-Nachweis sowohl im positiven als auch negativen Modus, getestet.
- Speziell getestet für UHPLC-MS mit einer sehr kleinen Abweichung bei der UHPLC-Gradienten-Analyse
- Hohe Reinheit für extrem niedrige Nachweisgrenzen in jedem Nachweismodus zusammen mit UHPLC
- Analysen im positiven und negativen Ionenmodus für alle MS-Anwendungen
- Geringer Gehalt an anorganischen Ionen und Metallionen für hohe Empfindlichkeitsspektren
- Niedriger Gradienten-Ausgangswert und sehr enge und konsistente Spezifikationen