Viskositätsstandards
Neues Sortiment von zertifizierten, präzisen und rückführbaren Viskositätsstandards. Diese Produkte können für die Kalibrierung, Kontrolle, Verifizierung, Qualifizierung oder Methodenvalidierung von Messgeräten für kinematische und der dynamische Viskosität (manuell und automatisch) verwendet werden.
- Hergestellt und zertifiziert gemäß ASTM D2162 mit einem Ubbelohde-Master-Viskosimeter
- Jeder Standard ist für kinematische Viskosität (mm2/s, cST), dynamische Viskosität (cP) und Dichte (g/ml) bei verschiedenen Temperaturen zertifiziert
- Attraktive und sichere 500 ml-Verpackung
- Hergestellt aus hochwertigen, stabilen Ölen und Zusatzstoffen
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter für jede Charge online verfügbar