PSA-Reinraumbekleidung für den Einmalgebrauch in Ihrem Reinraum – steril und unsteril
Erhältlich als einzelne Overalls oder als Kits (steril)
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/vwr_disposable_ppe_garments_main.jpg)
Schützt Anwender, Produkte und Prozesse in Ihrem Reinraum.
- Overalls (mikroporös) mit Kapuze, Kat. III, Typ 4/5/6 (IEST – RP-CC003,3 – Stufe II)
- Overalls (SMS) mit Kapuze, Kat. III, Typ 5/6, steril und unsteril (IEST – RP-CC003,3 – Stufe I)
- Auch erhältlich als steriles Kit inkl. Overall, Kapuze, Stiefel und Armstulpen
- Jedes Stück einzeln doppelt verpackt
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Größe | Packung | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Overalls mit Kapuze (unsteril), Typ 4/5/6 | |||||
S | 50 | 113-8231E | |||
M | 50 | 113-8232E | |||
L | 50 | 113-8233E | |||
XL | 50 | 113-8234E | |||
XXL | 50 | 113-8235E | |||
XXXL | 50 | 113-8236E | |||
Reinraum-Overalls mit Kapuze (unsteril), Typ 5/6 | |||||
S | 50 | 113-8225E | |||
M | 50 | 113-8226E | |||
L | 50 | 113-8227E | |||
XL | 50 | 113-8228E | |||
XXL | 50 | 113-8229E | |||
XXXL | 50 | 113-8230E | |||
Overalls mit Kapuze (steril) | |||||
S | 20 | 113-7881E | |||
M | 20 | 113-7882E | |||
L | 20 | 113-7883E | |||
XL | 20 | 113-7884E | |||
XXL | 20 | 113-7885E | |||
XXXL | 20 | 113-7886E |