Spender- und Entsorgungseinheit für Reinräume
Diese freistehende Spender- und Entsorgungseinheit ist eine großartige Kombination für jeden bestehenden oder neu eingerichteten Reinraum-Umkleidebereich.
- Modernes, ästhetisches, ansprechendes Design
- Geeignet für alle Branchen mir besonderen Reinheitsanforderungen
- Modular, montagefreundlich
- Material: Edelstahl 304L mit elektropolierter Oberfläche
- Muss nicht an der Wand montiert werden
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Bezeichnung | B×T×H (mm) | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Spender mit 4 Fächern | 800×205×600 | 134-0504E | |||
Entsorgungsschrank | 800×430×900 | 134-0486E | |||
Verbindungsrahmen zwischen Spender und Schrank | – | 134-0487E |