Verbrauchsmaterialien für die Endotoxin-Kontrolle
Lösungen von VWR, die die Keimbelastung reduzieren und die Endotoxinmenge in Ihrem Fertigungsprozess kontrollieren
- Sterile Alkohole und Desinfektionsmittel (die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren; wenden Sie sich daher bitte für weitere Informationen an Ihren VWR Kundendienst vor Ort)
- Amplitude™ Kappa™ sterile LE, trockene Vlieswischtücher, kostengünstig und zu je 25 Stück doppelt verpackt, mit Endotoxin-Grenzwert von 20 EE pro Wischtuch
- Polynit Heatseal sterile LE, trockene Polyester-Wischtücher, mit versiegelten Kanten, halb gefaltet und in Packungen zu je 10 Stück dreifach verpackt, mit Endotoxin-Grenzwert von 1 EE pro Wischtuch
- PROSAT® sterile PS-911 LE, Wischtücher aus Polypropylen, vorgetränkt mit 70% IPA in Pharmaqualität und 30% deionisiertem Wasser, in Beuteln zu 30 Stück doppelt verpackt, mit einem Endotoxin-Grenzwert von 20 EE pro Wischtuch
- PROSAT® sterile Polynit Heatseal LE, Wischtücher aus Polypropylen mit versiegelter Kante, vorgetränkt mit 70% IPA in Pharmaqualität und 30% Wasser für Injektionen (USP), in Beuteln zu 10 Stück dreifach verpackt, mit einem Endotoxin-Grenzwert von 1 EE pro Wischtuch
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Beschreibung | Material | Trocken/vorgetränkt | Verpackt | VE | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplitude™ Kappa™ sterile LE-Wischtücher; 23×23 cm, < 20 EE/Wischtuch | Mischung aus Polyestervlies/Lyocell | Trocken | Doppelt verpackt, 40×25 Wischtücher | 1.000 | 115-1863E | |||
Amplitude™ Kappa™ sterile LE-Wischtücher; 30×30 cm, < 20 EE/Wischtuch | Mischung aus Polyestervlies/Lyocell | Trocken | Doppelt verpackt, 40×25 Wischtücher | 1.000 | 115-1864E | |||
Polynit Heatseal sterile LE-Wischtücher; 23×23 cm, < 1 EE/Wischtuch | Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung | Trocken | Dreifach verpackt, 50×10 Wischtücher | 500 | 115-2438E | |||
PROSAT® sterile PS-911 LE-Wischtücher; 23×28 cm, < 20 EE/Wischtuch | Polypropylen-Vlies | 70% IPA in Pharmaqualität, 30% deionisiertes Wasser | Doppelt verpackt, 36×30 Wischtücher | 1080 | 115-2439E | |||
PROSAT® sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher; 23×23 cm, < 1 EE/Wischtuch | Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung | 70% IPA in Pharmaqualität, 30% Wasser für Injektionen | Dreifach verpackt, 55×10 Wischtücher | 550 | 115-1424E | |||
PROSAT® sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher; 30×30 cm, < 1 EE/Wischtuch | Gestricktes Polyester mit Kantenversiegelung | 70% IPA in Pharmaqualität, 30% Wasser für Injektionen | Dreifach verpackt, 30×10 Wischtücher | 300 | 115-2440E |