NeutraKlean – der neue, gebrauchsfertige Sterilreiniger von Contec
Mit diesem neuen Sterilreinigungsmittel bleiben Ihre Reinräume der Klassen A und B sauber.
- Schonend zu Oberflächen: pH-neutral, Formulierung für geringe Rückstände
- Freundlich zu Mensch und Umwelt: keine Einstufung als Gefahrstoff nach CLP-Verordnung
- Anwenderfreundlich: leicht aufzureißende Beutel, keine Verdünnung erforderlich; erhältlich als 1 l-Sprühflasche oder 5 l-Kanister
- Formuliert mit aufgereinigtem Wasser (Ph. Eur.)
- Geprüfte Gammastrahlung, mind. 25 kGy
- Ungeöffnet haltbar bis zu 2 Jahren, Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate für die 1 l-Bag-in-Bottle
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Bezeichnung | Packung | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
NeutraKlean Sterilreiniger – Sprühflasche | 6× 1 l | 141-1305E | |||
NeutraKlean Sterilreiniger – Kanister | 2× 5 l | 141-1306E |