Masterflex® L/S® MasterSense™ BioPharma Prozess-Antriebe
Take your process to the next level
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Dauerbetrieb
Zeit-Modus
Volumen-Modus
Ferngesteuerter Modus
Schlauch-Kalibrierung
Benutzerzugriff
Die Einrichtung ist ein Kinderspiel
Intuitive Touchscreen-Bedienung, auch mit Handschuhen
- Einfache Einrichtung und Programmierung
- Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit klarem, weitem Betrachtungswinkel
- Einstellung der Parameter durch einfache Berührung – auch mit Handschuhen
- Zu den Betriebsmodi gehören Dauerbetrieb, Volumenbefüllung und Zeitbefüllung
- Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
- Antitropf- und Geschwindigkeitssteigerungsfunktion im Volumen-Modus verfügbar— für höchste Genauigkeit bei minimalem Probenverlust
- Einfaches Speichern und Abrufen von bis zu 50 häufig verwendeten Protokollen, jedes mit einem eindeutigen Namen
- Sie wissen, wann Sie Ihr Ziel erreicht haben – eine grafische Anzeige informiert Sie, wenn die eingelegten Schläuche optimal kalibriert sind
Erweiterte Konnektivitäts- und Steuerungsoptionen
Überwachung von jedem Ort aus
MasterflexLive
- MasterflexLive ist unsere sichere, Cloud-fähige Plattform für die Echtzeit-Fernüberwachung aller Parameter von Masterflex Pumpen
- Dadurch können Sie kritische Prozesse rund um die Uhr überwachen, ohne dass Personal vor Ort benötigt wird
- Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen der Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
Flexible Konnektivität
- Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konnektivitätsoptionen – MasterflexLive®,EtherNet/IP oder Profibus
- Dreistufiger Zugriff auf die Pumpenfunktionalität – nutzen Sie diese Option, um Ihren Prozess zu schützen, indem Sie steuern, wer auf welche Funktionsstufe der Pumpe zugreifen darf
- Kabellose Firmware-Updates – ermöglichen es Ihnen, automatisch alle Vorteile zukünftiger Verbesserungen zu nutzen
- Internetverbindung über WLAN oder Standard-Ethernet-Buchse RJ45) auf der Rückseite des Antriebs
Vervollständigen Sie Ihr Pumpensystem
Wählen Sie aus 9 Pumpenköpfen und mehr als 20 Schlauchformulierungen, um die perfekte Pumpe für Ihren Prozess zusammenzustellen
Die Pumpe ist kontaminationsfrei, scherarm und nicht invasiv und damit perfekt für den Bereich Biopharma und das Gesundheitswesen geeignet.
Der dreistufige Zugriff und die Möglichkeit, Programme zu speichern und abzurufen, machen Ihren Fluidikprozess sicher und genau.
Unser Angebot an Schlauchformulierungen gewährleistet die Kompatibilität mit Ihren Flüssigkeiten und den von Ihnen benötigten behördlichen Genehmigungen.
Präzisionsgefertigte Pumpenschläuche bieten Ihnen Genauigkeit und Zuverlässigkeit für kritische Prozessanwendungen.
Vollständige Spezifikationen und Produktdetails |
||||
Zulässige Pumpenkopftypen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
600 RPM (bis zu 2 Pumpenköpfe möglich) |
600 U/min Easy-Load Komplettsystem |
600 RPM Easy-Load II Komplettsystem |
||
Durchflussbereich | 0,006 bis 3400 ml/min | 0,08 bis 480 ml/min | 0,28 bis 1700 ml/min | |
Mit EtherNet/IP und MasterflexLive | MLFX07576-10 | MLFX77976-00 | MLFX77976-02 | |
Mit Profibus und MasterflexLive | MLFX07576-12 | MLFX77976-10 | MLFX77976-12 | |
Antriebsspezifikationen |
||||
Zulassungen | UL, cUL, CE | |||
Garantie | 2 Jahre | |||
MasterflexLive | Fernüberwachung aller Pumpenparameter in Echtzeit. Push-Benachrichtigungen machen Sie auf Betriebszustände und Fehlermeldungen aufmerksam, sodass Sie kritische Pumpenprozesse rund um die Uhr überwachen können – Sie müssen nicht vor Ort sein. | |||
EtherNet/IP oder Profibus |
Direkte Schnittstelle zu Ethernet/IP- oder Profibus-basierten Prozesssteuerungsnetzwerken (mit SPS, SCADA oder ähnlichem); ermöglicht die Steuerung aller Pumpenparameter über die Netzwerkschnittstelle. | |||
Genauigkeit der Drehzahlregelung (Auflösung) | ±0,1 % (0,1 U/min bei 600 U/min) | |||
Beidseitig verwendbar | Ja | |||
Anzeige | Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit In-Plane-Switching (großer Betrachtungswinkel); 800 x 480 Pixel | |||
Digitaler Dispenser | Ja | |||
Externe Steuerung – Eingang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Start/Stopp, Richtung (im/gegen den Uhrzeigersinn), Ansaugung über Kontaktschluss | |||
Externe Steuerung – Ausgang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Tachometerausgang (offener Kollektor), laufender Motor, offener Kopf, lokal/fern, allgemeiner Alarm | |||
Motor | Bürstenloser DC-Motor mit Encoder; Dauerbetrieb; umkehrbar; 1/10 PS (75 W) | |||
Open-Head-Sensor | Ja; Verlängerungskabel enthalten | |||
Gehäusematerialien | Edelstahl 316 | |||
Schutzart | IP66/NEMA 4X | |||
Abmessungen (L x B x H) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Transportgewicht | 28,75 lb (11,794 kg) | |||
Stromversorgung | 90 bis 260 VAC, 50/60 Hz |