Dichtestandards
182 Dichtestandards für den Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C)
Umfangreiches Sortiment an Dichtestandards gemäß ASTM D1480-12 für Messungen der Dichte und der relativen Dichte (spezifisches Gewicht) mit dem Bingham-Pyknometer.
- Hohe Genauigkeit
- Mit Bingham-Pyknometer überprüft
- Alle Produkte gemäß ASTM D1480-12 getestet
- Konsistent, rückführbar, zertifiziert
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter online verfügbar