Spezielle Reinigungsgeräte und Wischtücher für eine effiziente und ergonomische Sanitisierung
Werkbänke, gekrümmte Oberflächen und Flächen zwischen, unter und hinter Geräten erfordern besondere Aufmerksamkeit bei der Reinigung. Das Sortiment an speziellen Reinigungsgeräten und Wischtüchern von Micronova vereinfacht diese Aufgabe. Von biologischen Sicherheitswerkbänken bis hin zu Gefriertrocknern, von runden Gefäßen bis hin zu gekrümmten Fugen und von Plastikstreifenvorhängen bis hin zu Softwalls – es gibt Optionen zur Entfernung von Verunreinigungen selbst für die schwierigsten Bedingungen.
MegaSwat™ Stab-Mopps
Einlagige und schaumstoffgefütterte Stab-Mopps gleiten leicht unter und hinter Geräte. Adapter und Moppbezüge sind in einer Reihe von Breiten, Längen und Materialien erhältlich.
Econo CurtainCleaner™ Werkzeug und Abdeckungen
Reinigt beide Seiten von Streifenvorhängen gleichzeitig und sorgt so für eine effizientere und effektivere Reinigung.
Isolator Tool™ und Abdeckungen
Ergonomische und effektive Reinigung für Isolatoren, Abzugshauben, RABS und andere kleine Schränke. 360° schwenkbar und mit verschiedenen Stoffen für die Reinigung oder Desinfektion.
LyoTool™ Doppelteller-Mopp
Reinigt die Ober- und Unterseite von Regalen gleichzeitig. Einstellbare, federbelastete Ablagen sorgen für gleichmäßigen Druck und Abgabe des Reinigungsmittels.
PolyMitt™ Reinigungshandschuhe
Strapazierfähiger Reinigungshandschuh, der nass oder trocken verwendet werden kann. Das Design ermöglicht eine bessere Oberflächenabdeckung als ein herkömmliches Wischtuch.
Tank Tool™ für äußere und innere Tankkonturen
Der flexible Adapter passt sich dem Tank an und drückt gegen die Oberfläche, um einen guten Reinigungskontakt zu gewährleisten. Reinigt mühelos die Seiten, Böden und das Innere von Tanks und Zylindern sowie die Außenseite von Behältern.