Reinigung und Desinfektion von Haut und Handschuhen
Die Handhygieneprodukte von Micronova sind ein wichtiger Bestandteil, um Mitarbeiter und Produkte sauber und sicher vor Verschmutzungen, Mikroben und Viren zu halten. Das Produktsortiment reicht von Wischtüchern bis hin zu Handseifen und Handschuhdesinfektionsmitteln, die mit dem VWR Touch Free Dispenser verwendet werden können.
NovaClenz™ sofort wirksames Hand- und Handschuhdesinfektionsmittel
Hochwirksames, schnell wirkendes Händedesinfektionsmittel, ideal für die Verwendung unter Handschuhen. Enthält mindestens 65 % Ethanol und hilft damit, die Übertragung von Viren zu verhindern. Kein Waschbecken, Wasser und keine Handtücher erforderlich. Wirksam gegen Bakterien, einschließlich Pseudomonaden, Salmonellen und Staphylokokken, und reduziert nosokomiale Infektionen.