Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Prozesspumpe
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Jetzt kaufenConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Intuitive Bedienung
Einfache Touchscreen-Bedienung, auch mit Handschuhen
- Einfache Einrichtung und Programmierung
- Kapazitiver 5-Zoll-TFT/RGB-Touchscreen mit klarem, weitem Betrachtungswinkel
- Einstellung der Parameter durch einfache Berührung – auch mit Handschuhen
- Zu den Betriebsmodi gehören Dauerbetrieb, Volumenbefüllung und Zeitbefüllung
- Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in den Modi Volumen und Zeit
- Einfaches Speichern und Abrufen von bis zu 50 häufig verwendeten Protokollen, jedes mit einem eindeutigen Namen
- Sie wissen, wann Sie Ihr Ziel erreicht haben – eine grafische Anzeige informiert Sie, wenn die eingelegten Schläuche optimal kalibriert sind
- Schutzart IP66 für die Reinigung
Erstellen, speichern und abrufen von 50 Pumpenprogrammen über benutzerfreundliche Menüs
Dauerbetrieb
Zeit-Modus
Volumen-Modus
Ferngesteuerter Modus
Schlauch-Kalibrierung
Benutzerzugriff
Erweiterte Konnektivitäts- und Steuerungsoptionen
Fernsteuerung, sicher und konform
Fernüberwachung
- MasterflexLive ist unsere sichere, Cloud-fähige Plattform für die Echtzeit-Fernüberwachung aller Parameter von Masterflex Pumpen
- Dadurch können Sie kritische Prozesse rund um die Uhr überwachen und anpassen, ohne dass Personal vor Ort benötigt wird
- Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Änderungen der Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen
Flexible Konnektivität
- Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Konnektivitätsoptionen – MasterflexLive, EtherNet/IP oder Profibus
- Dreistufiger Zugriff auf die Pumpenfunktionalität – nutzen Sie diese Option, um Ihren Prozess zu schützen, indem Sie steuern, wer auf welche Funktionsstufe der Pumpe zugreifen darf
- Kabellose Firmware-Updates – ermöglichen es Ihnen, automatisch alle Vorteile zukünftiger Verbesserungen zu nutzen
- Internetverbindung über WLAN oder Standard-Ethernet-Buchse RJ45) auf der Rückseite des Antriebs
Die perfekte Pumpe für hochvolumige Anwendungen
Schutzart IP66 – gebaut für hygienische, abwaschbare Umgebungen, einschließlich Reinräume, Lebensmittel- und Molkereiverarbeitung.
Die Pumpe ist kontaminationsfrei, scherarm und nicht invasiv und damit perfekt für den Bereich Biopharma und das Gesundheitswesen geeignet.
Fördermengen von bis zu 42 LPM gewährleisten präzise Durchflussraten und machen diese Pumpe ideal für die Großproduktion.
Der dreistufige Zugriff und die Möglichkeit, Programme zu speichern und abzurufen, machen Ihren Fluidikprozess sicher und genau.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Artikel-Nr. MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lieferumfang Rapid-Load® Pumpenkopf, 1 m (3 ft) Tygon® LFL B/T 91 Schlauch 06430-91; und ein 1,8 m (6 ft) langes Netzkabel mit IEC 320/CEE22 Buchse. Das Gerät wird mit einem länderspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte den endgültigen Bestimmungsort an. |
||||
Leistungsspezifikationen |
||||
Durchflussleistung | 0,65 bis 42 LPM (0,17 bis 11,1 GPM) | |||
U/min | 11 bis 321 | |||
Zulässige Anzahl Köpfe | 1 | |||
Maximales Drehmoment | Start: 1130 N-cm (1600 oz-in) | |||
Betrieb: 1017 N-cm (1440 oz-in) | ||||
Beidseitig verwendbar | Ja | |||
Externe Steuerung – Eingang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Start/Stopp, Richtung (im/gegen den Uhrzeigersinn), Ansaugung über Kontaktschluss | |||
Externe Steuerung – Ausgang | 0 bis 20 mA, 20 bis 0 mA, 4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA; 0 bis 10 V, 10 bis 0 V, 0 bis 5 V, 5 bis 0 V; Tachometerausgang (offener Kollektor), laufender Motor, offener Kopf, lokal/fern, allgemeiner Alarm | |||
Netzwerk-Kommunikation | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Elektrische Spezifikationen |
||||
Spannung | 90 bis 260, Universalspannung automatisch wählbar | |||
Strom | 5,0 A bei 115 V; 3,1 A bei 230 V | |||
Sicherungsleistung | 6 A/250 V | |||
Motortyp | Dauerbetrieb, TENV, BLDC | |||
Motorgröße | 370 W (0,5 PS) | |||
Display | 5" kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit In-Plane-Switching (großer Betrachtungswinkel); 800 x 480 Pixel | |||
Motor-/Drehzahlsteuerungstyp | PWM mit Mikroprozessor | |||
Drehzahlregelung (Wiederholbarkeit) | ±0,1 % | |||
Sanftanlauf/Elektronische Bremse | Ja/Ja | |||
Physikalische Spezifikationen |
||||
Gehäusematerialien | Gehäuse aus Edelstahl 316, Chassis aus Edelstahl, Lünette aus Edelstahl | |||
Materialien des Pumpenkopfes | Pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl und Aluminiumguss, Edelstahl, Polycarbonat, Nylatron® Rollen | |||
IP-Schutzart | IP66 | |||
Zulassungen | UL, cUL, CE, DLS | |||
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) | |||
Lagertemperatur | -25 bis 65 °C (-13 bis 149 °F) | |||
Geräuschpegel | < 75 dBA @ 1 m (39") | |||
Abmessungen (L x B x H) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8") | |||
Transportgewicht | 54,5 kg (120 lb) |