Reinraum-Klebebänder für alle Anwendungen
Das Sortiment an druckempfindlichen Klebebändern und Absperrbändern für Reinräume von Micronova umfasst Klebebänder mit geringen Rückständen und geringer Ausgasung für Produktion, Kennzeichnung, Versiegelung und eine Reihe anderer Anwendungen. Die Klebebänder sind auf einen Kunststoffkern gewickelt, um Partikel in einer kontrollierten Umgebung zu beseitigen, und können für aseptische Umgebungen mit Gammastrahlen bestrahlt werden.
Reinraum-Klebeband aus Vinyl
Ultra-verarbeitet und entwickelt, um die Anzahl der Partikel und der biologischen Verunreinigungen in Reinräumen und reinen Umgebungen zu begrenzen. Ideal für Dosierung, Farbcodierung, Verpackung usw. Die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und lässt sich von den meisten Oberflächen sauber abziehen.
Bestrahltes M-Zone™ CuffStrip™ Band
Vorgeschnittene, 18 Zoll lange, anpassungsfähige LDPE-Bandstreifen werden verwendet, um in kritischen Umgebungen eine wirksame Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück zu gewährleisten und ein schnelles Ablösen zu ermöglichen, ohne dass Kleidungsstücke oder Handschuhe beschädigt werden. Acrylklebstoff mit geringer Klebrigkeit für leichtes Ablösen von Kleidung; gammabestrahlt.
MicroSeal™ perforiertes Band zur Abdichtung von Bündchen und Platten
Dieses anpassungsfähige Band ist in Abständen von 7,6 cm (3 Zoll) perforiert und reißt in der optimalen Länge ab, um Handschuhe an Kleidung zu befestigen oder Platten zu versiegeln. Band mit niedriger Dichte und geringer Ausgasung. Für aseptische Umgebungen gammabestrahlt erhältlich. Geeignet für die pharmazeutische Produktion.
Bleifreies Indikator-Band für Autoklaven
Eine bewährte Methode, um den Abschluss des Sterilisationszyklus sowohl in Schwerkraft- als auch in Vakuumautoklaven positiv zu bestätigen. Bleifreies, gesättigtes Krepppapier mit synthetischem Polyisopren-Klebstoff bietet eine grüne Indikatorlinie, die sich schwarz färbt, wenn die Sterilisation abgeschlossen ist. Zertifizierungen: RoHS-konform.
Reinraum-Klebeband aus Polyethylen
Polyethylen-Klebeband mit niedriger Dichte enthält kaum Halogene und auslaugbare Chloride. Die spezielle Konstruktion verringert das Risiko von Ausgasungen. Dieses druckempfindliche Band hat eine gute Chemikalienbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit.
Bestrahltes Reinraum-Klebeband aus Vinyl
Ultra-verarbeitet und entwickelt, um die Anzahl der Partikel und der biologischen Verunreinigungen in Reinräumen und reinen Umgebungen zu begrenzen. Mit Gammastrahlen bestrahlt für aseptische Umgebungen, kann zur Markierung und Kennzeichnung verwendet werden. Die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschriftet werden und lässt sich von den meisten Oberflächen sauber abziehen.
Reinraum-Klebeband aus Polyimid für extreme Temperaturen
Entwickelt mit einer extrem temperaturbeständigen Polyimidfolie für Anwendungen bei großer Hitze und unter Null Grad: -100 °F bis 500 °F (-70 °C bis 260 °C). Ideal für Heißversiegelung, Lötmasken für Leiterplatten, flammfeste elektrische Isolierung, Laminierung, Kühllagerung, Gefriertrocknung und Gefrierlagerung.
NovaStat™ Antistatisches Klebeband
Speziell für das Versiegeln und Verpacken in ESD-empfindlichen Umgebungen entwickelt, mit nicht-hygroskopischen Eigenschaften, Zellophan-Träger und einem Klebstoff auf Kautschukbasis.
CGT™ leitfähiges Gitterband
Hochbelastbares, antistatisches Klebeband mit leitfähigen Gittern, die zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet sind, zur Verwendung auf empfindlichen Geräten in ESD-gefährdeten Umgebungen. Schützt empfindliche Geräte, die durch normales Isolierband beschädigt werden könnten.