Probenehmer für Flüssigkeiten
Probenahmegeräte für Proben aus sehr unterschiedlichen Behältern und Tiefen von kleinen Kanistern bis zu großen Becken, Tanks oder offenen Gewässern und mehr.
Tauchprobenehmer und Fasspumpen
Probenehmer für Flüssigkeiten geringer Viskosität Zur Anpassung an die jeweilige Anwendung ist der Probenehmer in verschiedenen Versionen, Längen und Werkstoffen erhältlich.
Schaufeln
Aus unterschiedlichen Werkstoffen für das Schöpfen und Ziehen von Flüssigkeiten und viskosen Stoffen. Teleskoplösungen erreichen auch weit entfernte Probenahmestellen.
Vakuumsammler
Bequeme Lösung für tief liegende Proben (bis zu 5 m), die sich wegen der begrenzten Länge mit Lanzen nicht erreichen lassen.
Tauchflaschen
Die Lösung für Flüssigproben in einiger Tiefe.