Probenahmezubehör
Mit dem richtigen Zubehör wird die Probenahme komplett. Hier finden Sie eine kleine Auswahl nützlicher Hilfsmittel für eine optimale Probenahme.
Close-it-Verschlusssiegel
Haften fest auf den meisten Werkstoffen, auch auf leicht feuchten oder pulverbeschichteten Oberflächen. Ideal für die Qualitätssicherung und die Reparatur beschädigter Verpackungen.
Dichtungen
Als Originalverschluss sowie als Manipulationsschutz der Proben verwendbar. Eine angebrochene Verpackung ist sofort und dauerhaft erkennbar.
Probenbeutel und -röhrchen
Bei der Probenahme sind nicht nur die Probenehmer entscheidend, auch die Transportbehälter bestimmen die Qualität der Proben mit.
Reinigungspinsel
Für die gründliche Reinigung unterschiedlicher Probenlanzen. Ausgestattet mit starken und kraftvollen Borsten.
Trockeneismaschine Snowpack
Ermöglicht die Herstellung von Trockeneistabletten bei -79 °C. Ideal für die Temperatursenkung in Kühlbädern oder -boxen zur Lagerung oder den Transport der Proben.
Zubehör für Zonensammler
Dieses spezielle Zubehör dient der Aufnahme und Abgabe der Proben.