Probenehmer, UniSampler
Lieferant: BURKLE
5314-2000
300-1042EA 364 CHF
300-1042
Probenehmer, UniSampler
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Manueller Probenehmer mit Vakuumpumpe und einem 2,5 Meter langen PVC-Schlauch, das Edelstahlgewicht zieht das Ende des Schlauchs auf die gewünschte Probentiefe.
  • Tiefe, schmale und schwer zugängliche Stellen
  • Saugstark für viskose Medien, leicht zerlegbar und einfach zu reinigen
  • Universal Flaschenadapter aus PVC, für Flaschenhals Ø 24, 32, 39 und 50 mm Nennmaß, für Probenflaschen 100 bis 1000 ml
Flüssigkeiten kommen nur mit dem Saugschlauch und der Probenflasche in Kontakt.
Lieferumfang: Komplett inkl. Probeflasche 1 L, PVC Saugschlauch,More Product Information