Probenehmer für Schüttgut
Geräte für das Ziehen von Bulkmaterialproben. Probenahmelösungen für sehr feine Pulver, Granulate oder auch Produkte mit großen Körnern wie Mais oder Nüsse.
Probenehmer für Schüttgut – Probenlanzen mit innen und außen angebrachten Röhrchen
Zahlreiche Probenlanzen für Zielpunkt-, Mehrpunkt- oder Querschnittsproben beliebiger Schüttgüter. Hergestellt aus hochwertigen Werkstoffen.
- Zone samplers - selection of samplers with open inner tubes and closed chambers
- Spiralus – erlaubt das schrittweise Öffnen der Probenlanze
- EasySampler – leicht zu entleeren
- Scratcher – für kleine Menge nicht gießfähiger Substanzen
- Allschichtschaber – für nicht gießfähige Substanzen
- Allschichtbohrer – für stark verdichtete Stoffe
Beutel-/Sacksammler
Optimal geeignet für die Probenahme in Lanzen, Flaschen oder Beutel direkt aus der Verpackung.
Sammler für Silos und Silowagen
Um repräsentative Proben aus einem Silo oder Silowagen ziehen zu können, müssen die Probenehmer oft ausziehbar und äußerst robust sein. Hier finden Sie eine Auswahl.
PowderProof – elektrischer Probenehmer
Dieser elektrische Probenehmer ist eine äußerst praktische Lösung für die vertikale und horizontale Aufnahme von Pulver- und Granulatproben aus Fässern, Beuteln oder Säcken...
Sammler für sehr kleine Probenmengen
Für sehr teure Materialien oder Inhaltsstoffe, bei denen nur extrem kleine, aber immer noch repräsentative Proben bei minimalem Materialverlust gezogen werden dürfen.