Probenehmer für viskose Stoffe
Probenehmer für Substanzen mittlerer Viskosität wie Öle, Emulsionen, Cremes, Schlämme und halbfeste Stoffe wie Käse, Butter, Lehm, Seife usw.
Probenehmer für viskose Stoffe – Spritzenprinzip
Saugstark für viskose Medien. Das Medium wird über die Gerätespitze aufgenommen und abgegeben und erleichtert so die Probenahme.
Spatel
Werkzeuge für die Aufnahme pastöser Proben zum Sammeln, Teilen und Mischen von Pasten, Cremes und weiteren viskosen Stoffen.
Lanzen und Handbohrer für viskose Stoffe
Ideal zum Heraustrennen von Proben aus pulverförmigen Substanzen für die Qualitätskontrolle. In unterschiedlichen Versionen für leicht oder stark klebrige Produkte.