Isolatorreinigungswerkzeug: Mopp-Hardware, Ersatzkopf und Ersatzstiel
NEU!
Speziell entwickelt zur Anwendung in Isolatoren und anderen kleinen, schwer zugänglichen Stellen
- Leicht zu handhabende, leichtgewichtige Stiele erlauben die Führung mit nur einer Hand
- Der flache, an einem Drehgelenk befestigte Kopf ermöglicht das Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Durch das schnelle Wechseln des Überzugs während der Anwendung kann der gepolsterte Kopf jeder Oberfläche angepasst werden, um stets eine einwandfreie Reinigungsleistung zu gewährleisten
- Da die Kanten des Kopfes abgerundet sind, können die Ecken in Isolatoren ohne Zerkratzen oder Beschädigung der Oberfläche gereinigt werden
- Erhältlich mit verschiedenen Arten von Mopp-Stielen und -Überzügen, steril und unsteril
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Bezeichnung | VE | Best.-Nr. | Aktionspreis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMop™ Isolatorreinigungswerkzeug | 1 Mopp/Karton; 2 Stiele (18" und 24"); 1 Polyesterschaumstoff-Pad und 6 Polyester-Moppüberzüge |
129-0273E | |||
Sterile Mini AlphaMop™ Polyester-Ersatzüberzüge und -Pads | 125 Überzüge und 25 Pads/Karton |
141-1046E | |||
Sterile Mikrodenier-Überzüge und Polyester-Pads für Isolatorreinigungswerkzeug | 5 Überzüge und 1 Pad/Beutel; 25 Beutel/Karton |
141-1047E | |||
Mini Alpha Mop Polyesterschaumstoff-Ersatzpads | 10/VE (10) 1*100 Stück | 129-0275E | |||
AlphaWipe® Mopp-Ersatzüberzüge (ISO-Klasse 4‑8) | 150 Moppüberzüge/Karton; 25 Überzüge/Innenbeutel; 6 Innenbeutel/Karton | 129-0276E | |||
Ersatz-Set für Mini AlphaMop™ Isolatorreinigungswerkzeug aus Polyester (ISO-Klasse 4‑8) | 150 Moppüberzüge/Karton; 25 Überzüge/Innenbeutel; 6 Innenbeutel/Karton; 6 Schaumstoff-Pads/Karton | 141-1058E |