Einwegprobenehmer für höchste Standards bei der Probenahme
Besonders bei fettigen, stark anhaftenden oder toxischen Stoffen ist die Reinigung von Probenehmern eine zeitintensive Herausforderung. Einweg ist hier die Lösung
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/sampling_liquid_lances_140.jpg)
Probenahmelanzen – für Flüssigkeiten
Einwegprobenehmer für sehr dünne bis viskose Flüssigkeiten
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/dispodippers_140.jpg)
DispoDippers und DispoLadles
Schöpfbecher stellen eine Kombination aus Probenehmer und Probenbehälter in einem Gerät dar, während Kellen über geprägte Skalen und zwei Tüllen für Rechts- oder Linkshänder verfügen.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/sampling_lances_140.jpg)
Probenahmelanzen – für Pulver und Granulate
Einwegprobenehmer für unterschiedliche Anwendungen von der Entnahme kleiner Pulvermengen bis zum Ziehen großer Proben aus kleinkörnigen Granulaten.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/scoops_140.jpg)
Schaufel, Schaber, Löffel und Spatel
Probenahmegeräte zur Entnahme, Handhabung und Verarbeitung von sehr kleinen (0,5 ml) bis zu größeren (2 l) Stoffmengen.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/detectable_sampling_tools_140.jpg)
Detektierbare Probenahmegeräte
Probenahmegeräte mit einem speziellen Zusatz, durch den sie für Farbscanner, Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen sichtbar sind, obwohl sie aus PS bestehen.
- Detektierbare Probenschaufeln
- Probenahme-Schaufeln mit langem Griff
- Probenschaber
- Probenlöffel
- Probenahme-Löffel mit langem Griff
- Probenahme-Löffel mit langem Griff, geschwungen
- Dosierlöffel
- Probenspatel
- Probenahme-Spachtel
- Pinzetten, gewinkelt/spitz, spitz oder mit breiter Spitze
- Schöpfkelle mit abgerundeten Ecken und langem Griff
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/blue_sampling_tools_140.jpg)
Blaue Probenahmegeräte für den genauen Durchblick
Vollständig oder teilweise blaue Produkte sind leicht wiederzufinden und zu erkennen, da diese Farbe bei keinem natürlichen Lebensmittel vorkommt.
- Probenschaufeln für Nahrungsmittel, blau
- Probenahme-Schaufeln mit langem Griff, blau
- Probenschaber für Nahrungsmittel, blau
- Probenlöffel für Nahrungsmittel, blau
- Probierlöffel mit langem Griff, blau
- Probenahme-Löffel mit langem Griff, geschwungen, blau
- Dosierlöffel, blau
- Probenspatel für Nahrungsmittel, blau
- Probenahme-Spachtel, blau
- Pinzetten, blau, gewinkelt/spitz, spitz oder mit breiter Spitze
- Schöpfkelle, blau, mit abgerundeten Ecken und langem Stiel
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/bioline_sampling_tools_140.jpg)
Bürkle Bio line - Die perfekte Kombination aus der Reinheit von Produkten für den Einmalgebrauch und ökologischer Nachhaltigkeit
Hergestellt aus erneuerbaren und zu 100 % recycelbaren Rohstoffen – tragen diese Produkte dazu bei, höchste Qualitätsansprüche an Probenahmegeräte und Nachhaltigkeit zu vereinen
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/disposable_forceps_140_140.jpg)
Einwegpinzette für präzise Laborarbeit
Ideal zum Greifen, Heben und Bewegen kleiner Objekte, z. B. für feines Gewebe, kleine Gegenstände oder feste Proben.