BSB-Inkubatoren
Bei allen BSB-Verfahren müssen die Proben für 5 Tage bei 20 °C (68 °F) inkubiert werden. VWR bietet Ihnen eine große Auswahl an passenden, temperaturgeregelten Inkubatoren.
Das Angebot von Lovibond®
6 Modelle; 2 bis 40 °C (0,1 °), 135 bis 445 l
Das Angebot von Velp
6 Modelle; voreingestellt oder 3 bis 50 °C (0,1 °), 120 bis 215 l
WTW Inkubatoren
OxiTop® Box: voreingestellt auf 20°C ± 0,5°C, 5 Modelle: 10 bis 40°C (0,5°), Fassungsvermögen 180 bis 500 L