Respiratorische BSB Eigenkontrolle
Eine von Mirkoorganismen verursachte Sauerstoffreduzierung führt zu einer bestimmten Druckdifferenz, die mit einem Drucksensor gemessen werden kann. Praktisch und einfach anzuwenden!
Anwendungen für respirometrische BSB-Verfahren
- Respirometrische BSB5-Bestimmung von Haushaltsabwasser, WTW (part of Xylem)
- Respirometrische BSB5-Bestimmung von Abwasser, das mit organischen oder anorganischen Toxinen oder Inhibitoren verschmutzt ist, WTW (part of Xylem).
- Überwachung von BSB-Messsystemen gemäß DIN/ISO 9000 und GLP, WTW (part of Xylem)
BSB, OxiTop®-i, WTW
Respirometrisches OxiTop® Messsystem für BSB(5)-Eigenkontrollmessungen mit unverdünnten Proben (bis zu 4.000 mg/l BSB).
BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW
Für BSB (bis 4000 mg/l) und alle anderen respirometrischen Studien, bei denen die Bluetooth®-Konnektivität für die Arbeit mit Multi 3630 IDS oder 3620 IDS (pH/Leitfähigkeit/DO/Trübung) verwendet wird.
BOD Sensor, Velp
Respirometrisches Messsystem für BSB(5)-Eigenkontrollmessungen mit unverdünnten Proben (bis zu 999 mg/l BSB).
BOD EVO Sensor, drahtlos, Velp
Datenmanagement und Berichterstellung mit kabelloser Datenübertragung an die exklusive BODSoft™ Software. 80 Proben parallel (bis zu 999 mg/l BSB).