Wasseranalytik - Trübungsmessung
Trübung - ein einfacher und unbestreitbarer Indikator für Änderungen der Wasserqualität
Die Trübungsmessung ist ein unerlässlicher und effizienter Test für die Wasserqualitätskontrolle, die bei Trink- und Industriewasser- sowie Abwasserüberwachung eingesetzt wird.
Eine zuverlässige Trübungsüberwachung ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Trinkwasserproduktion. Gesundheitsschutz- und Sicherheitsbehörden weltweit erkennen ebenfalls die Bedeutung der Messung dieses Parameters.
Eine plötzliche Änderung der Trübung kann auf eine zusätzliche Verschmutzungsquelle (biologisch, organisch oder anorganisch) hinweisen oder ein Zeichen für ein Problem im Wasseraufbereitungsprozess sein.
Haben Sie Fragen zum Thema Trübung, oder ist dieses Gebiet für Sie Neuland, und Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann nutzen Sie die Gelegenheit und laden Sie die Broschüre "Theory of turbidity" herunter!
Bei praktischen Anwendungen können erhebliche Probleme auftreten und zu Interferenzen und Fehlern führen, die sich auf die Präzision eines Geräts auswirken. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemässen Funktion des Geräts, sowie höchstmöglicher Ergebnisgenauigkeit, ist die regelmässige Kalibrierung erforderlich. Laden Sie daher die Broschüre "Technical information on standards" (Technische Information zu Standards) herunter und erfahren Sie mehr über dieses Thema!
Literatur
Vergleich zwischen den Labor-Trübungsmessgeräten TU5 und TL23
|
TU52 Tisch-Trübungsmessgerät, Hach Das präziseste und fortschrittlichste Trübungsmessgerät auf dem Markt
|
|
Tischtrübungsmessgerät der Serie TL23, Hach Verlässliche Messungen für Anwendungen mit hoher Trübung Ein Trübungsmessgerät, das Tests sogar für die anspruchsvollsten Abwasser- und Industrieanwendungen vereinfacht
Wird mit Probenküvetten, Standards und Zubehör geliefert |
|
2100Q Tragbares Trübungsmessgerät, Hach Ideal für den Einsatz im Feld oder im Werk
|
Das neue tragbare VWR TIR200 Für schnelle, präzise und einfache Vor-Ort-Messungen Kann sowohl für gefärbte als auch farblose Flüssigkeiten verwendet werden, von Trinkwasser bis Abwasser. |
WTW, IDS-Trübungssensoren – digital und drahtlos VisoTurb® 900-P: Digitale IDS-Trübungsmessung mit praktischem Trübungssensor
|