Verdünnungs-BSB nach DIN EN
Offizielle Methode zur BSB-Messung gemäß EN 1899-1 und DIN EN 1899-2, offizielle EPA-Methode.
- Einfaches Probenmanagement
- Automatische BSB-Berechnung
- Von der EPA zugelassen
Selbstrührender Sauerstoffsensor StirrOx® G zur Sauerstoffbestimmung in Karlsruher Flaschen:
- Konstante Anströmung für hohe Reproduzierbarkeit
- Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich
- Sofort messbereit