Chlor (frei und gesamt)
VWR bietet verschiedene Alternativen zur Messung von freiem und Gesamtchlor an.
- Kolorimetrische Methode mit gebrauchsfertigen DPD-Reagenzien, Testsätzen, Colorimetern und Spektralphotometern.
- Elektrochemische Methode mit Einwegsensoren führt in weniger als 1 Minute zu Ergebnissen (neue revolutionäre Methode). Großer Testbereich: von 0,02 mg/l bis 10 mg/l
- Titrimetrische Methode, DPD-Methode gemäß der europäischen Norm EN ISO 7393-1
Kolorimetrische Methode
Kolorimetrische Methode mit gebrauchsfertigen DPD-Reagenzien, Testsätzen, Kolorimetern und Spektralphotometern...