Preisgekröntes innovatives ViVi-CR Reinraum Helm-System
Preisgekröntes, steriles, belüftetes Reinraummasken- und Haubensystem ViVi-CR für Mitarbeiter in aseptischen Reinräumen
Die Mitarbeiter in aseptischen Reinräumen (Klasse A/B) müssen Hauben, Reinraummasken und Schutzbrillen zur Vermeidung von Kontaminationen tragen, dabei treten häufig Probleme hinsichtlich Komfort, Kühlung und Beschlag der Brillengläser auf. Mit THI hat VWRs Cleanroom Portolio Director einen potenziellen Partner für die Entwicklung neuer praxis- und lösungsorientierter Produkte gefunden.
THI ist ein erfahrener österreichischer Hersteller von OP-Masken, die viele der geforderten Eigenschaften erfüllen. Heute arbeiten wir mit THI zusammen, und haben ein neues belüftetes Maskensystem entwickelt, das auf der ursprünglichen OP-Maske basiert, aber speziell für Mitarbeiter in Reinräumen der EU-GMP-Klasse A/B entwickelt wurde.
Mit der neuen, innovativen ViVi-CR Make bringt THI eine einzigartige Lösung auf den Markt, mit der sie die Anforderungen an Komfort, Atmungsaktivität, Filterleistung, Partikelfreisetzung, Lärm und einem umfangreichen Sichtfeld umsetzen.
- ViVi-CR schafft eine physikalische Barriere zwischen dem Träger und seiner Umgebung, um den Partikeltransfer zu reduzieren und gleichzeitig durch einen aktiven Luftaustausch in der Haube, ein angenehmes Klima zu schaffen.
- Das ViVi-CR System deckt den gesamten Kopf und das Gesicht des Trägers ab. Im Gegensatz dazu können klassische Gesichtsmasken Raum für unkontrollierten Luftaustritt lassen, und eine Brille deckt ggf. nicht das gesamte Gesicht ab. Der hohe Luftdurchfluss von ViVi-CR verhindert Probleme mit Beschlagen, während die leisen Betriebsgeräusche eine problemlose Kommunikation mit anderen Mitarbeitern ermöglichen.
- Die Gestensteuerung zur Einstellung der Lüfterdrehzahl ermöglicht es, dass die Träger ihre Hände für andere Arbeiten jederzeit zur Verfügung haben und einfach mit dem Kopf nicken können, um die Drehzahl der internen Lüfter zu ändern. Alternativ erkennt die bewegungsempfindliche Technologie im Automatikbetrieb die körperliche Aktivität und passt die Lüfterdrehzahl automatisch an.
- Seit seiner Markteinführung im Jahr 2019 konnte ViVi-CR auf dem ContaminExpo Congress 2019 in Paris den „Innovation Award“ und auf der Cleanroom Technology Exhibition im Vereinigten Königreich die Auszeichnung „Highly Commended“ gewinnen.
ViVi-CR – Das neue sterile, belüftete Reinraummasken- und haubensystem für aseptische A/B-Reinräume, erhältlich exklusiv über VWR!
Entdecken Sie die Zukunft der aseptischen A/B-Produktion
Erfahren Sie mehr über die hervorragende Kombination aus dem ViVi-CR Helmsystem und der DuPont Tyvek® IsoClean® Bekleidung für einen optimalen Schutz von Mitarbeitern und Produkten.
Videoanleitung zum Anlegen der Schutzbekleidung
GMP-konformes An- und Ablegen der Tyvek® IsoClean® Bekleidung und des ViVi-CR Helmsystems.