Ein großes Plus für die Routineanalyse
Neue Spectroquant® Prove plus Spektralphotometer mit verbesserter Geschwindigkeit, Lagerung und Anwendung
Als Ihr zuverlässiger Partner in der analytischen Chemie arbeiten wir stets an der nächsten Innovation, um Ihre analytische Arbeit zu verbessern. Unsere neueste Generation von Spektralphotometern für Ihre Analyse tut genau das. Das Spectroquant® Prove plus Sortiment steckt voller Funktionen, die Genauigkeit und Präzision einfacher denn je machen.
Vorteile von Prove plus für die Wasser-, Umwelt- sowie Lebensmittel- und Getränkeanalyse
- Reibungslosere Funktionalität mit einem sofort reagierenden Display und schnellerer Verarbeitung
- Größere Kapazität zum Speichern von mehr Messergebnissen (bis zu 7000)
- Erweiterter Garantiezeitraum von zwei Jahren
Demo/Angebot anfordern
Merkmale und Vorteile
Vorprogrammiert für die nahtlose Zusammenarbeit mit mehr als 150 Spectroquant® Test-Kits – Spectroquant® Prove plus photometer gehören zu den vertrauenswürdigsten für Ihre Analyse.
- Einfach zu bedienen und vorprogrammiert mit vordefinierten Reagenzien
- Geringerer Einsatz von Chemikalien im Vergleich zu herkömmlichen Methoden
- Geeignet für einen breiten Messbereich pro Parameter (minimiert die Verdünnungsarbeit)
- Vorprogrammiert für über 300 Analysemethoden
- Zellgröße bis zu 10 cm mit Prove 600 plus für hochempfindliche Messungen
- Instrumentengestütztes AQS-System für einfache Qualitätssicherung
- Automatische Zellgrößenerkennung für Zell- und Reagenzientests
- Live-ID-Barcode für alle Zell- und Reagenzientests (inkl. Chargen- und Verfallsdaten)
- Kein Adapter für die Messung unterschiedlicher Zellgrößen erforderlich
- Die Kits können bequem bei Raumtemperatur gelagert werden
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Prove 100 plus | Prove 300 plus | Prove 600 plus |
Routinemäßige VIS-Messungen für Abwasseranalyse und Umwelttests Beispiele: Grundwasser, Abwässer, Boden |
Empfindliche UV/VIS-Analyse von Trinkwasser, Lebensmitteln und Getränken Beispiele: Trinkwasser, Getränke, spezielle Bieranwendungen, Zucker, Olivenöl |
Komplexe UV/VIS-Messungen bei der Untersuchung von Prozesswasser Beispiele: Kraftwerke, Kühler- und Kesselwasser |
1.73026.0001 | 1.73027.0001 | 1.73028.0001 |
Einleitung
So starten Sie das Prove
So navigieren Sie durch die Funktionen
So verwenden Sie das Prove mit den Spectroquant® Zelltestkits und Reagenzien-Sets
So reinigen Sie das Prove auf einfache Weise
So wählen Sie Sprache, Datum und Uhrzeit aus
Datentransfer – Daten auf Anfrage – einfache Filterung – einaches Teilen
So prüfen Sie auf eine störende Matrix
Gewährleisten Sie die Genauigkeit Ihres Systems: Verwenden Sie AQA Analytical Quality Assurance