Whatman™ Filter für Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen
Bei der Überwachung der Luft-, Wasser- und Bodenqualität sind genaue und zuverlässige Ergebnisse von Bedeutung. GE weiss, dass Sie sich auf uns verlassen müssen, um sicherzugehen, dass Ihr Filtrationsschritt effizient und reproduzierbar ist und die Integrität der Probe dabei erhalten bleibt. Unabhängig davon, ob Sie einen unserer Glasfaserfilter, Spritzenfilter oder ein anderes Whatman-Produkt verwenden, Sie können sich darauf verlassen, dass sich GE der Bedeutung von Qualität bewusst ist.
Wasseruntersuchungen | Luftuntersuchungen | Bodenuntersuchungen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NEUE RTU* Filter erhältlich! *Ready-To-Use (gebrauchsfertig) |
40 Jahre Erfahrung mit Umweltprobenvorbereitung und -prüfungen in 21 Minuten
Whatman™ Filter für Wasseruntersuchungen
![]() |
Mit Whatman™ Filtern können Sie Ihre Proben gemäß den Anforderungen für Umweltwasserprüfungen untersuchen. Die folgenden Tests sind erforderlich:
|
Whatman™ hat spezielle Filter entwickelt, um verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten. Jede Analyse kann problemlos durchgeführt werden, sogar wenn es sich um kritische Proben handelt.
Mit den Glasfaserfiltern 934-AH RTU beispielsweise, die bei der Lieferung bereits vorgewaschen und vorgewogen sind, können Sie bei der Analyse von Feststoffen deutlich Zeit sparen.
Die GD/XP Spritzenvorsatzfilter, mit integrierten mehrschichtigen Vorfilter und einer abschliessenden 0,45 μm-Membran, ermöglichen eine einfache Filtration von schwer filtrierbaren Proben. Der Vorfilter aus Polypropylen minimiert zudem die extrahierbaren Ionen, wodurch sie sich ideal für die Metallspurenanalyse mittels ICP-MS eignen. Finden Sie heraus, wie Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP und GD/X™ sowie Mini-Uniprep Ihnen helfen können!
Kundenbericht: Whatman™ Filter zum Testen der Wasserqualität
Neu: das Sortiment an RTU (Ready-To-Use) Produkten wurde jetzt um die Filter erweitert
GF/C RTU für gelöste und suspendierte Feststoffe gemäß EN 872
934-AH RTU für flüchtige Stoffe gemäß US EPA Lab Standard Method 2540 C und D
Gebrauchsfertig: vorgewaschen, getrocknet/entzündet, gekühlt, mit Trockenmittel geschützt, gewogen auf 4 Dezimalstellen und aufbewahrt in gekennzeichneter/etikettierter Schale und etikettierter Box
Whatman Filter-Muster für WASSER anfordern
Die Gesamtmengen an suspendierten, gelösten und flüchtigen Feststoffen müssen mit Glasfaserfiltern bestimmt werden. Die Glasfaserfilter 934-AH RTU sind gebrauchsfertig!
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/C, Whatman Merkmal 1: Merkmal 2: Standardmethodenkonformität: Filtertyp: |
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte 934-AH, Whatman Anwendung: |
Neuer RTU für flüchtige Stoffe erhältlich Glasmikrofaserfilter, 934-AH™ RTU, Whatman Anwendung: Merkmal 1: Merkmal 2: Standardmethodenkonformität: Filtername: 934-AH RTU Filtertyp: Glasfaserfilter |
||
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/C RTU, Whatman Anwendung: Merkmal 1: Merkmal 2: Standardmethodenkonformität: FFiltername:GF/C RTU Filtertyp: Glasfaserfilter |
Demo der Glasmikrofaserfilter, 934-AH™ RTU, Whatman
Chemische Analysen werden häufig unter Verwendung von Analysegeräten durchgeführt. Die Filtration von Wasserproben vor der Analyse ist gute Praxis, um unerwünschte Partikel aus der Analyse zu entfernen und empfindliche Geräte vor potenziell schädlichen Substanzen schützen.
In diesem Abschnitt finden Sie Filter für:
- Bestimmung gelöster Schwermetalle (GD/XP™ Spritzenvorsatzfilter, Inline-Filter Polydisc™ GW und Polycap™ GW)
- Probenvorbereitung zur Lösung von Ionen (Anotop™ IC Spritzenvorsatzfilter)
- Bestimmung gelöster organischer Kohlenstoffe (DOC) (Puradisc™ Aqua 30 Spritzenvorsatzfilter)
Spritzenvorsatzfilter, Anotop™, Whatman Anwendung: Merkmal 1: |
Spritzenvorsatzfilter, Puradisc™ Aqua 30, Whatman |
HPLC/UHPLC und andere Analyseverfahren
Verwenden Sie die folgenden Filter, um Ihre Geräte und Probe zu schützen:
Bericht des Analytical Scientist
Demo des Whatman GD/X™ Spritzenvorsatzfilters
Demo des Whatman Mini-UniPrep™
Mikroorganismen in einer Wasserprobe werden mit einem Mikrofiltrationsmembranfilter gesammelt.
Die Membran kann zur weiteren Identifikation und/oder Quantifizierung von Mikroorganismen auf ein mikrobiologisches Nährmedium übertragen werden. Die Wahl des Membranfilters hängt von der jeweiligen Vorgehensweise ab.
Membranfilter, Nuclepore™, schwarz, Whatman Anwendung: |
VWR bietet ein umfassendes Sortiment von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Reagenzien für die Umweltanalytik. Verwenden Sie das Suchinstrument auf unserer Startseite, oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.
Whatman™ Filter für Luftuntersuchungen
Die Überwachung der Luftqualität wird aufgrund des Vorhandenseins hoher Mengen von Luftschadstoffen in der Umgebungsluft immer wichtiger. Die Quellen von Emissionen können natürlich sein oder durch Industrie, Landwirtschaft oder Transport verursacht sein. Ultrafeine Partikel (UFP) haben sich in der Umweltüberwachung und damit verbundenen Studien zu einem wichtigen Interessensgebiet entwickelt, da sie nachweislich potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Luftqualität und Gesundheit besitzen.
Schwermetalle, organische und anorganische Chemikalien wie Ozon, flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen, SO2, NO2, CO, Benzoat oder Asbest müssen ebenfalls überwacht werden.
Whatman™ kann Sie mit speziellen Filtern für die manuelle und automatische Partikelüberwachung, die Probenahme in normalen oder aggressiven Umgebungen sowie für Radioaktivitäts-, Metall- oder Asbestuntersuchungen unterstützen.
Wählen Sie zwischen 13 verschiedenen Arten von Whatman™ Filtern zur Untersuchung von Luftproben:
|
|
Whatman Filter-Muster für LUFT anfordern
Manuelle Probenahme in normalen Umgebungen
Manuelle Probenahme in aggressiven Umgebungen
Automatisierte Probenahme
Glasmikrofaserfilter mit Binder, Sorte GF 10, Whatman Anwendung: Merkmal 1: |
Probenahme für Radioaktivitäts- und Metallanalysen
Filter zur Bestimmung von Metallen in Luftpartikeln
Membranfilter, Zellulosemischester, Whatman Anwendung: Merkmal 1: |
Die Überwachung der Luftverschmutzung aus Schornsteinen, Abgasrohren und Aerosolen erfordert einen Filter, der chemisch rauen Umgebungen und hohen Temperaturen widerstehen kann. Eine hohe Reinheit ist für diese Anwendung ebenfalls erforderlich.
Filter für Schwermetallanalysen
Extraktionshülsen, hochrein, Quarz, Whatman Anwendung: Merkmal 1: |
Filter für andere organische oder anorganische Chemikalien
VWR bietet ein umfassendes Sortiment von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Reagenzien für die Umweltanalytik. Verwenden Sie das Suchinstrument auf unserer Startseite, oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.
Whatman™ Filter für Bodenuntersuchungen
Aus ökologischer Sicht ist der Boden ein primäres Element unseres Ökosystems, zusammen mit Wasser, Luft und lebenden Organismen, und muss daher vor möglichen Zerfallserscheinungen geschützt und bewahrt werden. Auf der anderen Seite ist die Verwendung von Düngemitteln für die Landwirtschaft ein leistungsstarkes Mittel zur Erhöhung der Produktivität der Böden und dadurch der Erträge von Kulturpflanzen.
Bodenprobenanalysen erfordern, dass chemische Verbindungen zuerst durch pH- und Hitzemodulation aus ihrer Matrix extrahiert und konzentriert werden. Stickstoff, Pestizide, Phosphor, zurückgehaltene Feststoffe und geklärte Lösungen sowie der pH-Wert müssen in Bodenproben bestimmt werden. Whatman™ kann Ihnen das richtige Produkt für jeden Test liefern.
Whatman Filter-Muster für BODEN anfordern
Kjeldahl-Stickstoffanalyse
Die Analyse des Stickstoffgehalts in Bodenproben erfolgt in der Regel mit Kjeldahl-Verfahren, die die Probenahme einer exakten Menge an Boden vor dem Transfer in ein Aufschlussgefäß erfordern. Für diese Anwendung müssen Sie die Whatman™ Wägeschalen mit niedrigem Stickstoffgehalt verwenden und die Probe dann mit qualitativem Papier filtern.
Qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Sorten 4 und 4V, Whatman Anwendung: |
Anwendung: |
Vor der Analyse durch beispielsweise Gaschromatographie (GC) kann die Bodenprobe mittels Soxhlet-Extraktion oder Mikrowellenaufschluss vorbereitet werden. Extraktionshülsen werden häufig für dieses Verfahren genutzt. Verwenden Sie spezifische Spritzenvorsatzfilter, um feine Partikel zu entfernen und Ihr GC-Instrument zu schützen.
Die meisten Spurenelementuntersuchungen basieren auf der Extraktion von Boden und der Messung der Konzentration von Spurenelementen in der erdfreien Flüssigphase beispielsweise mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES). Die Probe muss dann in der Regel durch ein qualitatives Filterpapier oder einen Glasfaserfilter gefiltert werden, um sicherzustellen, dass sie die Vernebler nicht verstopft oder die Injektion in das Analysengerät nicht stört. Beim Aufschluss mit Königswasser kann die Probe über ein aschefreies Filterpapier gefiltert werden.
Demo des Whatman GD/X™ Spritzenvorsatzfilters
Demo des Whatman Mini-UniPrep™
Durch die Phosphoranalyse von Bodenproben kann die Menge an Phosphordünger bestimmt werden, die erforderlich ist, um maximales Pflanzenwachstum zu erzielen. Zur Bestimmung des Phosphorgehalts in Boden wird der Boden mit einer chemischen Lösung extrahiert und der Phosphorgehalt im Extrakt mittels Kolorimetrie gemessen. Die Filtration des Probenextrakts durch ein qualitatives Filterpapier ist vor der Analyse in der Regel erforderlich. Wenn ein automatisiertes Verfahren zur Bestimmung der Phosphorkonzentration genutzt wird, ist möglicherweise ein säurebeständiges Filterpapier erforderlich.
Quantitative Filterpapiere, aschefreie Sorten, Sorte 41, Whatman |
Der pH-Wert des Bodens ist entscheidend dafür, wie gut er Mineralien halten kann. Einige Pflanzen haben ganz bestimmte pH-Anforderungen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zur Messung des pH-Werts von Bodenproben. Lackmus-/pH-Papier ist eine schnelle und kostengünstige Methode zur Prüfung des pH-Werts von Bodenproben, wenn kein pH-Messgerät verfügbar steht oder wenn hochpräzise Werte nicht erforderlich sind. Verwenden Sie bei der Vorbereitung Ihrer Bodenprobe ein Wägepapier, um die Erde vor dem Hinzufügen von Wasser zu wiegen. Filterpapiere können verwendet werden, um überflüssige Partikel aus der Suspension zu entfernen.
Verschiedene Untersuchungsmethoden erfordern, dass flüssige Komponenten einer Lösung vor der Analyse von suspendierten Feststoffen getrennt werden. GE bietet eine breite Auswahl an Zellulosefilterpapieren mit unterschiedlichen Flussraten, Ladekapazitäten und Chemikalienbeständigkeiten zur Unterstützung dieser Anwendungen.
VWR bietet ein umfassendes Sortiment von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Reagenzien für die Umweltanalytik. Verwenden Sie das Suchinstrument auf unserer Startseite, oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.